Masterflex® Transferschlauch, C-Flex®, Klar, 5/16" ID x 7/16" AD; 25 Ft
Catalog # MFLX06422-13
Supplier: Avantor Fluid Handling
CE certificate
About this item
Entspricht den Anforderungen verschiedener Industrien.
- Ideal für Allzweck-, Einweg- und erweiterte Flüssigkeitspassagen-Anwendungen
- Weltweit marktführend bei der Auswahl an Formulierungen für weitestgehende chemische Kompatibilität
- Kundenspezifische Längen und Konfigurationen für den Einmalgebrauch zur Minimierung von Ausfallzeiten verfügbar
- Behördliche Genehmigungen für Ihre spezielle Anwendung
- Immer auf Lager - die meisten Formulierungen und Größen sind noch am selben Tag lieferbar
Anwendungen: Pharmazeutik, Biotechnologie und generelle Laboranwendungen die hohe Leistungen erfordern. Ökonomische Alternative zu platiniertem Silikon. Merkmale: Außergewöhnliche Zug- und Reißfestigkeit, gute Biokompatibilität, ausgezeichnete chemische Beständigkeit, geringe Gasdurchlässigkeit und eine glatte Oberfläche. Transparent. Zertifizierung: Das Produkt wird gemäß Anforderungen an das Qualitätsmanagementsystem (GMP) Part 820 hergestellt; und erfüllt USP Klasse VI. Temperaturbereich: -40 bis 275 °F (-40 bis 135 °C)
Sterilisation: Autoklav, Ethylenoxid oder Gammabestrahlung.
- Schlauch Außen-Ø:11,2 mm (0,4375")
- Schlauch Innen-Ø:8 mm (0,3125")
- Wandstärke:1,6 mm
- Max. Druck:1,17 bar (17 psi)
- Max. temperature:135 °C (275 °F)
- Farbe:Durchscheinend
- Bezeichnung:Transferschlauch, C-Flex®, Klar, 5/16" ID x 7/16" AD; 25 Ft
- Länge:7,6 m
- Seq:14
- Environmentally Preferable:
- Modell:06422-13
- GMP compliant:Ja
- Length per pack:7,6 m (25 ft.)
- Regulatory approvals:ADCF;Europäisches Arzneibuch;DEHP-frei;phthalatfrei;RoHS;USP
- Sterilisation method autoclave:Ja
- Sterilisation method EtO:Ja
- Sterilisation method gamma:Ja
- Min. temperature:–45 °C (–50 °F)
- Sterilisation:Autoklav;EtO;Gamma
- Working pressure:1,17 bar (17 psi)
- Clarity:Durchscheinend
- Schlauchmaterial:C-Flex®
- VE:25 Feet
Frequently Bought Together