ContactUsLinkComponent
Masterflex® Transferschlauch, C-Flex®, Klar, 1/4" ID x 1/2" AD; 25 Ft
Katalognr. MFLX06422-12
CE certificate
undefined
Masterflex® Transferschlauch, C-Flex®, Klar, 1/4" ID x 1/2" AD; 25 Ft
Katalognr. MFLX06422-12
CE certificate
Über diesen Artikel
Entspricht den Anforderungen verschiedener Industrien.
  • Ideal für Allzweck-, Einweg- und erweiterte Flüssigkeitspassagen-Anwendungen
  • Weltweit marktführend bei der Auswahl an Formulierungen für weitestgehende chemische Kompatibilität
  • Kundenspezifische Längen und Konfigurationen für den Einmalgebrauch zur Minimierung von Ausfallzeiten verfügbar
  • Behördliche Genehmigungen für Ihre spezielle Anwendung
  • Immer auf Lager - die meisten Formulierungen und Größen sind noch am selben Tag lieferbar
Anwendungen: Pharmazeutik, Biotechnologie und generelle Laboranwendungen die hohe Leistungen erfordern. Ökonomische Alternative zu platiniertem Silikon. Merkmale: Außergewöhnliche Zug- und Reißfestigkeit, gute Biokompatibilität, ausgezeichnete chemische Beständigkeit, geringe Gasdurchlässigkeit und eine glatte Oberfläche. Transparent. Zertifizierung: Das Produkt wird gemäß Anforderungen an das Qualitätsmanagementsystem (GMP) Part 820 hergestellt; und erfüllt USP Klasse VI. Temperaturbereich: -40 bis 275 °F (-40 bis 135 °C)
Sterilisation: Autoklav, Ethylenoxid oder Gammabestrahlung.
  • Schlauch Außen-Ø:
    12,7 mm (0,5")
  • Schlauch Innen-Ø:
    6,4 mm (0,25")
  • Wandstärke:
    3,2 mm
  • Max. Druck:
    1,9 bar (28 psi)
  • Max. temperature:
    135 °C (275 °F)
  • Farbe:
    Durchscheinend
  • Bezeichnung:
    Transferschlauch, C-Flex®, Klar, 1/4" ID x 1/2" AD; 25 Ft
  • Länge:
    7,6 m
  • Seq:
    13
  • Environmentally Preferable:
  • Modell:
    06422-12
  • GMP compliant:
    Ja
  • Length per pack:
    7,6 m (25 ft.)
  • Regulatory approvals:
    ADCF;Europäisches Arzneibuch;DEHP-frei;phthalatfrei;RoHS;USP
  • Sterilisation method autoclave:
    Ja
  • Sterilisation method EtO:
    Ja
  • Sterilisation method gamma:
    Ja
  • Min. temperature:
    –45 °C (–50 °F)
  • Sterilisation:
    Autoklav;EtO;Gamma
  • Working pressure:
    1,9 bar (28 psi)
  • Clarity:
    Durchscheinend
  • Schlauchmaterial:
    C-Flex®
  • VE:
    25 Feet
Frequently Bought Together