ContactUsLinkComponent
Masterflex® Transferschlauch, Peroxidgehärtetes Silikon, 1/8" ID x 3/8" AD; 25 Ft
Katalognr. MFLX06411-68
CE certificate
undefined
Masterflex® Transferschlauch, Peroxidgehärtetes Silikon, 1/8" ID x 3/8" AD; 25 Ft
Katalognr. MFLX06411-68
CE certificate
Über diesen Artikel
Sie brauchen sich keine Sorgen um die Hitze zu machen - sie können für Anwendungen bis zu 460 °F verwendet werden.
  • Ideal für Allzweck-, Einweg- und erweiterte Flüssigkeitspassagen-Anwendungen
  • Weltweit marktführend bei der Auswahl an Formulierungen für weitestgehende chemische Kompatibilität
  • Kundenspezifische Längen und Konfigurationen für den Einmalgebrauch zur Minimierung von Ausfallzeiten verfügbar
  • Behördliche Genehmigungen für Ihre spezielle Anwendung
  • Immer auf Lager - die meisten Formulierungen und Größen sind noch am selben Tag lieferbar
  • Schlauchgröße: 1/8" ID x 3/8" AD
Anwendungen: Pharmazeutik, Biotechnologie, Nahrungsmittel und Getränke, Luftfahrt und generelle Laboranwendungen
Eigenschaften: Peroxid-, ausgezeichnete Hitzebeständigkeit, niedriger Druckverformungsrest, geruchsneutral nicht-toxisch, durchscheinend
Zertifizierung: Elastomer entspricht FDA-Vorgaben (21 CFR 177,2600) und entspricht USP Klasse VI Vorgaben. Herstellung der Schläuche gemäß GMP. Temperaturbereich: –60 bis 460 °F (–51 bis 238 °C)
Sterilisation: Autoklav oder Gammasterilisation
  • Schlauch Außen-Ø:
    9,6 mm (0.375")
  • Schlauch Innen-Ø:
    3,2 mm (0,125")
  • Wandstärke:
    3,2 mm
  • Max. Druck:
    1,7 bar (25 psi)
  • Max. temperature:
    238 °C (460 °F)
  • Farbe:
    Durchscheinend
  • Bezeichnung:
    Transferschlauch, Peroxidgehärtetes Silikon, 1/8" ID x 3/8“ AD; 25 Ft
  • Länge:
    7,6 m
  • Seq:
    16
  • Environmentally Preferable:
  • Modell:
    06411-68
  • GMP compliant:
    Ja
  • Length per pack:
    7,6 m (25 ft.)
  • Regulatory approvals:
    FDA;USP
  • Sterilisation method autoclave:
    Ja
  • Sterilisation method EtO:
    Nein
  • Sterilisation method gamma:
    Ja
  • Min. temperature:
    –51 °C (–60 °F)
  • Working pressure:
    1,7 bar (25 psi)
  • Clarity:
    Durchscheinend
  • Schlauchmaterial:
    Peroxide-cured silicone
  • VE:
    25 Feet
Frequently Bought Together