Masterflex® Transferschlauch, Peroxidgehärtetes Silikon, 3/16" ID x 1/4" AD; 25 Ft
Katalognr. MFLX06411-66
Anbieter: Avantor Fluid Handling
CE certificate
Über diesen Artikel
Sie brauchen sich keine Sorgen um die Hitze zu machen - sie können für Anwendungen bis zu 460 °F verwendet werden.
- Ideal für Allzweck-, Einweg- und erweiterte Flüssigkeitspassagen-Anwendungen
- Weltweit marktführend bei der Auswahl an Formulierungen für weitestgehende chemische Kompatibilität
- Kundenspezifische Längen und Konfigurationen für den Einmalgebrauch zur Minimierung von Ausfallzeiten verfügbar
- Behördliche Genehmigungen für Ihre spezielle Anwendung
- Immer auf Lager - die meisten Formulierungen und Größen sind noch am selben Tag lieferbar
- Schlauchgröße: 3/16" ID x 1/4" AD
Anwendungen: Pharmazeutik, Biotechnologie, Nahrungsmittel und Getränke, Luftfahrt und generelle Laboranwendungen
Eigenschaften: Peroxid-, ausgezeichnete Hitzebeständigkeit, niedriger Druckverformungsrest, geruchsneutral nicht-toxisch, durchscheinend
Zertifizierung: Elastomer entspricht FDA-Vorgaben (21 CFR 177,2600) und entspricht USP Klasse VI Vorgaben. Herstellung der Schläuche gemäß GMP. Temperaturbereich: –60 bis 460 °F (–51 bis 238 °C)
Sterilisation: Autoklav oder Gammasterilisation
- Schlauch Außen-Ø:6,4 mm (0,25")
- Schlauch Innen-Ø:4,8 mm (0,1875")
- Wandstärke:0,8 mm
- Max. Druck:0,6 bar (9 psi)
- Max. temperature:238 °C (460 °F)
- Farbe:Durchscheinend
- Bezeichnung:Transferschlauch, Peroxidgehärtetes Silikon, 3/16" ID x 1/4“ AD; 25 Ft
- Länge:7,6 m
- Seq:32
- Environmentally Preferable:
- Modell:06411-66
- GMP compliant:Ja
- Length per pack:7,6 m (25 ft.)
- Regulatory approvals:FDA;USP
- Sterilisation method autoclave:Ja
- Sterilisation method EtO:Nein
- Sterilisation method gamma:Ja
- Min. temperature:–51 °C (–60 °F)
- Working pressure:0,6 bar (9 psi)
- Clarity:Durchscheinend
- Schlauchmaterial:Peroxide-cured silicone
- VE:25 Feet
Frequently Bought Together