Masterflex® L/S® Precision Pump Tubing, Platinum-Cured Silicone, L/S 17; 25 ft
MFLX96410-17
CE certificate
Ausgezeichnete Biokompatibilität, die mehrere Klassifizierungen erfüllt.
- Original Masterflex®-Schläuche werden robusten Tests unterzogen, um eine optimale Leistung / Pumpenlebensdauer mit peristaltischen Pumpenanlagen zu gewährleisten
- Präzisionsextrusion mit engen Toleranzen für hohe Wiederholbarkeit, Genauigkeit und Reproduzierbarkeit
- Weltweit marktführend bei der Auswahl an Rezepturen für weitestgehende chemische Kompatibilität
- Kundenspezifische Längen und Konfigurationen für den Einmalgebrauch zur Minimierung von Ausfallzeiten erhältlich
- Behördliche Genehmigungen für Ihre spezielle Anwendung
- Immer auf Lager - die meisten Formulierungen und Größen sind noch am selben Tag lieferbar
- Einzigartige Verpackungsoptionen wie Pakete, Kisten und Spulen für eine kundenfreundliche Bestellung und Lieferung
- Geringfügig klarer als peroxidgehärtete Schläuche
- Glatte Oberflächen; geringere Proteinbindung
- Weniger potenziell auslaugbare Stoffe
Anwendungen: Pharmazeutik, Biotechnologie, peristaltisches Pumpen und Lebensmittelanwendungen
Merkmale: Ausgezeichnete Hitzebeständigkeit, niedriger Druckverformungsrest, geruchsneutral nicht-toxisch, durchscheinend
Für kundenspezifische Schlauchlängen und -konfigurationen kontaktieren Sie uns bitte. Wir können Ihnen den Schlauchtyp, die Länge und die Menge liefern, die Sie benötigen.
- Maximale Durchflussrate:1700 ml/min
- Schlauch Innen-Ø:6,40 mm (0,252")
- Max. Druck:1,4 bar (20 psi)
- Max. temperature:230 °C (446 °F)
- Pump series:L/S
- Bezeichnung:L/S® Präzisions-Pumpenschlauch, Platingehärtetes Silikon, L/S 17; 25 ft
- Seq:04
- Environmentally Preferable:
- Modell:96410-17
- Length per pack:7,6 m (25 ft.)
- Max. temperature (dynamic):100 °C (212 °F)
- Min. temperature (dynamic):–40 °C (–40 °F)
- Regulatory approvals:3A;ADCF;European Pharmacopoeia;FDA;Non-DEHP;RoHS;USP
- Sterilisation method autoclave:Yes
- Sterilisation method EtO:Yes
- Sterilisation method gamma:Yes
- Suction lift H₂O:6,7 m (22 ft.)
- Min. temperature:–50 °C (–58 °F)
- Max. vacuum:510 mm Hg (20" Hg)
- Sterilisation:Autoclave, Ethylene Oxide, Gamma Irradiation
- Schlauchmaterial:Platin-ausgehärtetes Silikon
- VE:25 Feet
- Hose barb size:0,25"
- L/S Masterflex tubing size:17
Frequently Bought Together