Über diesen Artikel
Hochleistungs-Pumpenschlauch für anspruchsvolle Anwendungen.
- Original Masterflex®-Schläuche werden robusten Tests unterzogen, um eine optimale Leistung / Pumpenlebensdauer mit peristaltischen Pumpenanlagen zu gewährleisten
- Präzisionsextrusion mit engen Toleranzen für hohe Wiederholbarkeit, Genauigkeit und Reproduzierbarkeit
- Weltweit marktführend bei der Auswahl an Rezepturen für weitestgehende chemische Kompatibilität
- Kundenspezifische Längen und Konfigurationen für den Einmalgebrauch zur Minimierung von Ausfallzeiten erhältlich
- Behördliche Genehmigungen für Ihre spezielle Anwendung
- Immer auf Lager - die meisten Formulierungen und Größen sind noch am selben Tag lieferbar
- Kundenspezifisch extrudiert für Masterflex®-Pumpen
- Konsistenz von Charge zu Charge sorgt für höchste Genauigkeit und Wiederholbarkeit
- Schlauchgröße: L/S 18
Anwendungen: Chemische und pharmazeutische Anwendungen
Charakteristiken: Verbesserte Chemikalienbeständigkeit auch gegenüber aggressiven organischen Lösungsmitteln. Keine Spallation, geringe Gasdurchlässigkeit. Undurchsichtig, weiß
Gore® STA-PURE® Pumpenschläuche der PFL-Serie sind die ideale Wahl für hochreine oder langlaufende, kritische pharmazeutische und biopharmazeutische Verarbeitungsanwendungen. Der patentierte Verbundwerkstoff (Perfluorelastomer) und ePTFE (Polytetrafluorethylen) ergibt einen Schlauch, der eine hohe Biegefestigkeit für eine größere Bruchfestigkeit bietet - selbst bei Anwendungen mit bis zu 60 psig. Langzeit-Pumpentests haben gezeigt, dass die Gore® STA-PURE® Pumpenschläuche der PFL-Serie Hunderte von Stunden mit gleichbleibenden und wiederholbaren Durchflussraten durchhalten, was zu Zeitersparnis und geringerem Wartungsaufwand durch weniger Schlauchwechsel führt.
Wenn Sie auf der Suche nach einem durchfluss- und prozessstabilen Schlauch sind, der CIP- (Clean-in-Place) oder SIP-Reinigung (Steam-in-Place) standhält, sind Sie bei diesen Schläuchen genau richtig!
Gore® STA-PURE® Pumpenschläuche - Serie PFL sind als Einzelschläuchelemente erhältlich. Empfohlen für den Einsatz in L/S®- und I/P®-Standard- und Easy-Load®-Pumpenköpfen sowie in L/S® Easy-Load® II-Pumpenköpfen.
Hinweis: Bevor die Bestellung bearbeitet werden kann, muss ein technischer Fragebogen zur Überprüfung anwendungsspezifischer Details ausgefüllt werden.
Für kundenspezifische Schlauchlängen und Konfigurationen kontaktieren Sie uns bitte. Wir können Ihnen die Art, Länge und Menge der Schläuche liefern, die Sie benötigen.
- Maximale Durchflussrate:2300 ml/min
- Schlauch Innen-Ø:7,90 mm (0,311")
- Max. Druck:4,1 bar (60 psi)
- Max. temperature:200 °C (392 °F)
- Pump series:L/S
- Bezeichnung:L/S® Präzisions-Pumpenschlauch, Gore® STA-PURE® PFL-Serie, L/S 18; 12"/Pck
- Seq:05
- Environmentally Preferable:
- Modell:96242-18
- Length per pack:0,35 m (1 ft.)
- Max. temperature (dynamic):150 °C (302 °F)
- Min. temperature (dynamic):–40 °C (–40 °F)
- Regulatory approvals:ADCF;Non-DEHP;RoHS;USP
- Sterilisation method autoclave:Yes
- Sterilisation method EtO:No
- Sterilisation method gamma:No
- Suction lift H₂O:6,7 m (22 ft.)
- Min. temperature:–80 °C (–112 °F)
- Max. vacuum:510 mm Hg (20" Hg)
- Sterilisation:Autoclave, SIP
- Garantie:Out of box
- Schlauchmaterial:GORE® STA-PURE®
- VE:12 "
- Hose barb size:0,375"
- L/S Masterflex tubing size:18