Über diesen Artikel
Lange Lebensdauer der Pumpe und Verträglichkeit mit einer breiten Palette von Chemikalien.
- Original Masterflex®-Schläuche werden strengen Tests unterzogen, um eine optimale Leistung/Pumpenlebensdauer mit Peristaltikpumpen zu gewährleisten
- Präzisionsextrusion mit engen Toleranzen für hohe Wiederholbarkeit, Genauigkeit und Reproduzierbarkeit
- Weltweit marktführend bei der Auswahl an Rezepturen für weitestgehende chemische Kompatibilität
- Kundenspezifische Längen und Konfigurationen für den Einmalgebrauch zur Minimierung von Ausfallzeiten erhältlich
- Behördliche Zulassungen für Ihre spezielle Anwendung
- Immer auf Lager—die meisten Formulierungen und Größen sind noch am selben Tag lieferbar
- Konsistenz von Charge zu Charge bietet höchste Genauigkeit und Wiederholbarkeit
- I/P® 89 Schlauch hat einen 5/8“ (15,88 mm) Innendurchmesser
- Nimmt 5/8“-Schlauchnippel für Schlauchverbindungen auf
Masterflex® Gore™ STA-PURE™-Pumpenschläuche der PCS-Serie bieten eine deutlich längere Lebensdauer in Kombination mit praktisch keiner Abplatzung, hohen Druckwerten und konstanten, wiederholbaren Durchflussraten, selbst nach Hunderten von Betriebsstunden.
Diese Schläuche sind die ideale Wahl für hochreine oder langlaufende, kritische pharmazeutische und biopharmazeutische Verarbeitungsanwendungen. Der patentierte Verbundwerkstoff aus platingehärtetem Silikon und ePTFE (Polytetrafluorethylen) ergibt einen Schlauch mit hoher Flexibilität und Bruchfestigkeit - sogar bei Anwendungen mit bis zu 100 psig. Langzeit-Pumpentests belegen, dass Gore Sta-Pure Pumpenschläuche der Serie PCS über 1000 Stunden bei 200 U/min bzw. über 6000 Stunden bei 100 U/min halten. Dank der langen Lebensdauer müssen die Schläuche nicht mehr durch den Pumpenkopf gedreht werden, was Zeit spart und die Wartung reduziert.
I/P® Präzisionspumpenschläuche sind mit Masterflex® Standard- und Easy-Load-Pumpenköpfen kompatibel. I/P® High-Performance Precision-Pumpenschläuche sind mit Masterflex® High-Performance-Pumpenköpfen kompatibel.
Hinweis: Es gibt einen technischen Fragebogen, der ausgefüllt werden muss, bevor die Bestellung bearbeitet werden kann.
Für kundenspezifische Schlauchlängen und Konfigurationen kontaktieren Sie uns bitte. Wir können Ihnen die Art, Länge und Menge der Schläuche liefern, die Sie benötigen.
- Maximale Durchflussrate:19000 ml/min
- Schlauch Innen-Ø:15,88 mm (0,625")
- Max. Druck:6,8 bar (100 psi)
- Max. temperature:200 °C (392 °F)
- Pump series:I/P
- Bezeichnung:I/P 88 Gore Sta-Pure Pumpenschläuche, PCS-Serie; 24"/Pk
- Seq:05
- Environmentally Preferable:
- Modell:96241-89
- Length per pack:0,6096 m (2 ft.)
- Max. temperature (dynamic):150 °C (302 °F)
- Min. temperature (dynamic):–40 °C (–40 °F)
- Regulatory approvals:ADCF;Non-DEHP;RoHS;USP
- Sterilisation method autoclave:Yes
- Sterilisation method EtO:No
- Sterilisation method gamma:No
- Suction lift H₂O:8,8 m (29 ft.)
- Min. temperature:–80 °C (–112 °F)
- Max. vacuum:660 mm Hg (26" Hg)
- Sterilisation:Autoclave, SIP
- Garantie:Out of box
- Schlauchmaterial:GORE® STA-PURE®
- VE:24 "
- Hose barb size:0,625"
- I/P Masterflex tubing size:89