Über diesen Artikel
Hochleistungs-Pumpenschlauch für anspruchsvolle Anwendungen.
- Echte Masterflex®-Schläuche werden strengen Tests unterzogen, um optimale Leistung / Pumpenlebensdauer mit Peristaltikpumpenausrüstung zu gewährleisten
- Präzise extrudiert mit engen Toleranzen für hohe Wiederholbarkeit, Genauigkeit und Reproduzierbarkeit
- Weltmarktführer in einer Reihe von Formulierungen für umfassendste chemische Kompatibilität
- Kundenspezifische Längen und Konfigurationen für den einmaligen Gebrauch sind verfügbar, um Ausfallzeiten zu minimieren
- Behördliche Genehmigungen für Ihre individuelle Anwendung
- Immer auf Lager – die meisten Formulierungen und Größen sind für den Versand am selben Tag verfügbar
- Kundenspezifisch extrudiert für Masterflex®-Pumpen
- Von Charge zu Charge konsistent sorgen sie für höchste Genauigkeit und Wiederholbarkeit
Anwendungen: Chemische und pharmazeutische Anwendungen.
Eigenschaften: Verbesserte Chemikalienbeständigkeit auch gegenüber aggressiven organischen Lösungsmitteln. Geringe Spallation und Gasdurchlässigkeit. Undurchsichtig.
Die Gore Sta-Pure® Pumpenschläuche der PCS-Serie sind die beste Wahl für hochreine oder lang andauernde Verarbeitungsanwendungen der kritischen Pharmazie und Biopharmazie. Aus dem patentierten Verbundwerkstoff (platingehärtetes Silikon) und ePTFE (Polytetrafluorethylen) entsteht ein Schlauch mit einer hohen Biegefestigkeit, der selbst bei Anwendungen bis zu 100 psig eine verbesserte Bruchfestigkeit gewährleistet. Langzeit-Pumpentests zeigen, dass die Gore Sta-Pure Pumpenschläuche der PCS-Serie bei 200 U/min über 1000 Stunden und bei 100 U/min über 6000 Stunden bestehen können. Durch die lange Lebensdauer erübrigt sich das häufige Auswechseln der mit dem Pumpenkopf verwendeten Schläuche, sodass Sie Zeit sparen können und der Wartungsaufwand reduziert wird.
Wenn Sie auf der Suche nach einem strömungs- und prozessstabilen Schlauch sind, der einer ortsgebundene Reinigung (CIP, Clean-in-place) oder Sterilisierung (SIP, Steam-in-place) standhält, dann ist dieser Schlauch genau das Richtige!
Die Gore Sta-Pure Pumpenschläuche der PCS-Serie sind als Einzelschläuche erhältlich. Zur Verwendung mit L/S® und I/P® Standard- und Easy-Load®-Pumpenköpfen sowie L/S® Easy-Load® II-Pumpenköpfen empfohlen.
HINWEIS: Mithilfe eines technischen Fragenkatalogs werden anwendungsspezifische Details vor der Bearbeitung der Bestellung überprüft.
Für kundenspezifische Schlauchlängen und -konfigurationen kontaktieren Sie uns bitte. Wir können Ihnen den Schlauchtyp, die Länge und die Menge liefern, die Sie benötigen.
- Maximale Durchflussrate:2300 ml/min
- Schlauch Innen-Ø:7,90 mm (0,311")
- Max. Druck:6,9 bar (100 psi)
- Max. temperature:200 °C (392 °F)
- Pump series:L/S
- Bezeichnung:L/S 18 Gore Sta-Pure Pumpenschläuche, PCS-Serie; 12"/Pck
- Seq:05
- Environmentally Preferable:
- Modell:96241-18
- Length per pack:0,35 m (1 ft.)
- Max. temperature (dynamic):150 °C (302 °F)
- Min. temperature (dynamic):–40 °C (–40 °F)
- Regulatory approvals:ADCF;Non-DEHP;RoHS;USP
- Sterilisation method autoclave:Yes
- Sterilisation method EtO:No
- Sterilisation method gamma:No
- Suction lift H₂O:6,7 m (22 ft.)
- Min. temperature:–80 °C (–112 °F)
- Max. vacuum:510 mm Hg (20" Hg)
- Sterilisation:Autoclave, SIP
- Garantie:Out of box
- Schlauchmaterial:GORE® STA-PURE®
- VE:12 "
- Hose barb size:0,375"
- L/S Masterflex tubing size:18