Über diesen Artikel
Entwickelt für den optimalen Betrieb Ihrer Ismatec-Pumpen.
- Präzise extrudiert mit engen Toleranzen für hohe Wiederholbarkeit, Genauigkeit und Reproduzierbarkeit
- Weltweiter Marktführer bei der Auswahl an Rezepturen für weitestgehende chemische Kompatibilität
- Kundenspezifische Längen und Konfigurationen für den Einmalgebrauch zur Minimierung von Ausfallzeiten stehen zu Verfügung
- Behördliche Zulassungen für Ihre spezielle Anwendung
- Immer auf Lager—die meisten Rezepturen und Größen können noch am selben Tag geliefert werden
Um Ihr Ismatec®-Pumpensystem zu vervollständigen, bestellen Sie farbkodierte Drei-Stopp- und Verlängerungsschläuche. Schläuche gibt es in verschiedenen Zusammensetzungen für fast jede Pumpenanwendung.
Drei vormontierte Schlauchstopper sorgen für zwei Abschnitte - wenn ein Schlauchabschnitt ermüdet, ist ein neuer Abschnitt einsatzbereit. Die Anschläge der Drei-Stopp-Schläuche sind entsprechend der Schlauch-ID farblich gekennzeichnet. Verwenden Sie Dreistopp-Schläuche mit allen Ismatec® Minikartuschen-Pumpen und -Pumpenköpfen. Minikartuschen widerstehen Drücken bis zu 22 psi.
Der Tygon® LMT-55 hat ein klares Aussehen, einen Temperaturbereich von -58 °F bis 165 °F und eine glatte, polierte Innenwand die Ablagerungen verhindert.
Die Gesamtlänge der LMT-55-Stoppschläuche der Serie 97619 beträgt 16“ (406 mm). Das Vorgängermodell des Stoppschlauchs von Ismatec® war 400 mm lang.
Verlängerungsschläuche können unter „Zubehör“ bestellt werden. Wenn Sie Hilfe bei der Auswahl Ihrer Schlauchzusammensetzung benötigen, kontaktieren Sie bitte unsere Anwendungsspezialisten.
- Schlauch Innen-Ø:1,3 mm
- Bezeichnung:Pumpenschlauch, 3-Stopp, Tygon® LMT-55, 1,30 mm ID; 12/PCK
- Länge:406 mm
- Seq:16
- Environmentally Preferable:
- Modell:97619-32
- Regulatory approvals:Non-DEHP
- Tubes per pack:12
- Series:Similar to SC0063T
- Schlauchmaterial:Tygon® LMT-55
- VE:12
- Farbcodierte Stopps:Gray/Gray