Masterflex® Transferschlauch, PharMed® BPT, Avantor®
Transferschlauch, PharMed® BPT, 3/32" ID x 7/32" AD; 25 ft, 2,37998 mm (0,0937"), 3,175 mm, 5,55 mm (0,2187"), PharMed® BPT, 7,6 m, Beige
Supplier: Avantor Fluid Handling
Masterflex® Transferschlauch, PharMed® BPT, Avantor®
Catalog # MFLX96880-30
Supplier: Avantor Fluid Handling
CE certificate
Jump to:
Product Details & Documents
Schützen Sie Ihre lichtempfindlichen Proben.
- Ideal für Allzweck-, Einweg- und erweiterte Flüssigkeitspassagen-Anwendungen
- Weltweit marktführend bei der Auswahl an Formulierungen für weitestgehende chemische Kompatibilität
- Kundenspezifische Längen und Konfigurationen für den Einmalgebrauch zur minimiert von Ausfallzeiten verfügbar
- Behördliche Genehmigungen für Ihre spezielle Anwendung
This tubing is ideal for general laboratory use. They offer long life, won't age or oxidize, fits tightly to glass and metal, bends to small radius curves, are nontoxic. Made according to GMP. Temperature range is -51 to 270 °F (-51 to 132 °C). Can be sterilized with ethylene oxide, gamma, or autoclave.
Documents
Specifications
- Schlauch Außen-Ø:5,55 mm (0,2187")
- Schlauch Innen-Ø:2,37998 mm (0,0937")
- Wandstärke:3,175 mm
- Farbe:Beige
- Bezeichnung:Transferschlauch, PharMed® BPT, 3/32" ID x 7/32" AD; 25 ft
- Länge:7,6 m
- Seq:08
- Schlauchmaterial:PharMed® BPT
- Regulatory approvals:ADCF;DEHP-frei;RoHS;USP
- Max. Druck:0,8963188 bar (13 psi)
- GMP compliant:Ja
- Clarity:Opak
- Cat. No.:MFLX96880-30
- Sterilisation method EtO:Ja
- Modell:96880-30
- Min. Temperatur:–51 °C (–60 °F)
- Working pressure:13 psi
- Max. temperature:132 °C (270 °F)
- Sterilisation method gamma:Ja
- Length per pack:7,6 m (25 ft.)
- Sterilisation method autoclave:Ja