Masterflex® Transferschlauch, PharMed® BPT, 1/8" ID x 1/4" AD; 25 ft
MFLX96880-06
CE certificate
Schützen Sie Ihre lichtempfindlichen Proben.
- Ideal für Allzweck-, Einweg- und erweiterte Flüssigkeitspassagen-Anwendungen
- Weltweit marktführend bei der Auswahl an Formulierungen für weitestgehende chemische Kompatibilität
- Kundenspezifische Längen und Konfigurationen für den Einmalgebrauch zur minimiert von Ausfallzeiten verfügbar
- Behördliche Genehmigungen für Ihre spezielle Anwendung
- Schlauchgröße: 1/8" ID x 1/4" AD
This tubing is ideal for general laboratory use. They offer long life, won't age or oxidize, fits tightly to glass and metal, bends to small radius curves, are nontoxic. Made according to GMP. Temperature range is -51 to 270 °F (-51 to 132 °C). Can be sterilized with ethylene oxide, gamma, or autoclave.
- Schlauch Außen-Ø:6,4 mm (0,25")
- Schlauch Innen-Ø:3,175 mm (0,125")
- Wandstärke:1,6 mm
- Max. Druck:1,3100044 bar (19 psi)
- Max. temperature:132 °C (270 °F)
- Farbe:Beige
- Bezeichnung:Transferschlauch, PharMed® BPT, 1/8" ID x 1/4" AD; 25 ft
- Länge:7,6 m
- Seq:02
- Environmentally Preferable:
- Modell:96880-06
- GMP compliant:Ja
- Length per pack:7,6 m (25 ft.)
- Regulatory approvals:ADCF;DEHP-frei;RoHS;USP
- Sterilisation method autoclave:Ja
- Sterilisation method EtO:Ja
- Sterilisation method gamma:Ja
- Min. temperature:–51 °C (–60 °F)
- Garantie:1 Jahr
- Working pressure:19 psi
- Clarity:Opak
- Schlauchmaterial:PharMed® BPT
- VE:25 Feet
Frequently Bought Together