Masterflex® Ismatec® Pump Tubing, 2-Stop, Tygon® S3™ E-Lab, 1.30 mm ID; 12/PK
Catalog # MFLX96460-32
Supplier: Avantor Fluid Handling
About this item
Entwickelt für den optimalen Betrieb Ihrer Ismatec-Pumpen.
- Präzise extrudiert mit engen Toleranzen für hohe Wiederholbarkeit, Genauigkeit und Reproduzierbarkeit
- Weltweiter Marktführer bei der Auswahl an Rezepturen für weitestgehende chemische Kompatibilität
- Kundenspezifische Längen und Konfigurationen für den Einmalgebrauch zur Minimierung von Ausfallzeiten stehen zu Verfügung
- Behördliche Zulassungen für Ihre spezielle Anwendung
- Immer auf Lager - die meisten Rezepturen und Größen können noch am selben Tag geliefert werden
- Ideal für allgemeine Laboranwendungen
- Klar zur einfachen Probenbetrachtung
Erscheinungsbild: Opak
Temperatur: -70 bis 52 °C
Haltbarkeit bei 100 rpm: 1000 Std.
Die Gesamtlänge der E-Lab (E-3603)-96460-Stoppschläuche beträgt 16“ (406 mm). Das Vorgängermodell der Ismatec®-Stoppschläuche war 400 mm lang. Verlängerungsschläuche können unter „Zubehör“ bestellt werden. Wenn Sie Hilfe bei der Auswahl Ihrer Schlauchzusammensetzung benötigen, kontaktieren Sie bitte unsere Anwendungsspezialisten.
- Schlauch Innen-Ø:1,3 mm
- Bezeichnung:Pumpenschlauch, 2-Stopp, Tygon® S3™ E-Lab, 1.30 mm ID; 12/PK
- Länge:406 mm
- Seq:16
- Environmentally Preferable:
- Modell:96460-32
- Regulatory approvals:ADCF;EU Food 10/2011;FDA;Non-DEHP;NSF-51;RoHS;USP
- Tubes per pack:12
- Series:Similar to SC0015-LT
- Schlauchmaterial:Tygon® E-Lab (E-3603)
- VE:12
- Farbcodierte Stopps:Gray/Gray
Frequently Bought Together