Über diesen Artikel
Langlebige Schläuche für alle Masterflex®-Pumpen, die in Ihren Pharma- und Bioprozessanwendungen eingesetzt werden.
- Original Masterflex®-Schläuche werden robusten Tests unterzogen, um eine optimale Leistung / Pumpenlebensdauer mit peristaltischen Pumpenanlagen zu gewährleisten
- Präzisionsextrusion mit engen Toleranzen für hohe Wiederholbarkeit, Genauigkeit und Reproduzierbarkeit
- Weltweit marktführend bei der Auswahl an Rezepturen für weitestgehende chemische Kompatibilität
- Kundenspezifische Längen und Konfigurationen für den Einmalgebrauch zur Minimierung von Ausfallzeiten erhältlich
- Behördliche Genehmigungen für Ihre spezielle Anwendung
- Immer auf Lager - die meisten Formulierungen und Größen sind noch am selben Tag lieferbar
- Einzigartige Verpackungsoptionen wie Pakete, Kisten und Spulen für kundenfreundliche Bestellung und Lieferung
- Schlauchgröße: L/S 14
- Konformitätszertifikat wird jeder einzelnen Einheit beim Versand beigelegt
Anwendungen:Zell- und Gewebekulturen, pharmazeutische Biotechnologie, allgemeine Laboranwendungen, die eine hohe Leistung und lange Lebensdauer erfordern, hochreine Anwendungen, die keinen Kontakt mit aus Tieren gewonnenen Komponenten erfordern
Merkmale:Hitzeverschweißbar, außergewöhnliche Zug- und Reißfestigkeit, gute Biokompatibilität, geringe Gasdurchlässigkeit, glatte Oberfläche, lichtdurchlässig
Zertifizierungen:FDA-konform, erfüllt die Anforderungen der USP-Klasse VI, hergestellt nach GMP-Richtlinien
Temperaturbereich:-58 bis 275 °F (-50 bis 135 °C)
Sterilisation:Autoklav, Ethylenoxid oder Gammabestrahlung
Für kundenspezifische Schlauchlängen und -konfigurationen kontaktieren Sie uns bitte. Wir können Ihnen den Schlauchtyp, die Länge und die Menge liefern, die Sie benötigen.
- Maximale Durchflussrate:130 ml/min
- Schlauch Innen-Ø:1,60 mm (0,063")
- Max. Druck:2,7 bar (40 psi)
- Max. temperature:135 °C (275 °F)
- Pump series:L/S
- Bezeichnung:Pumpenschlauch, Puri-Flex, L/S 14, 25 ft.
- Seq:02
- Environmentally Preferable:
- Modell:96419-14
- Length per pack:7,6 m (25 ft.)
- Max. temperature (dynamic):100 °C (212 °F)
- Min. temperature (dynamic):-30 °C (-22 °F)
- Regulatory approvals:ADCF;FDA;DEHP-frei;phthalatfrei;RoHS;USP
- Sterilisation method autoclave:Ja
- Sterilisation method EtO:Ja
- Sterilisation method gamma:Ja
- Suction lift H₂O:8,8 m (29 ft.)
- Min. temperature:–50 °C (–58 °F)
- Max. vacuum:660 mm Hg (26" Hg)
- Sterilisation:Autoklav, Ethylenoxid, Gammabestrahlung
- Schlauchmaterial:Puri-Flex®
- VE:25 Feet
- Hose barb size:0,0625"
- L/S Masterflex tubing size:14