Masterflex® Ismatec® Microbore-Pumpenschlauch, Puri-Flex®, Avantor®
Microbore - Puri-Flex Autoanalyseschläuche, -44, 2,29mm ID, 50 ft., 2,29 mm (0,09"), Puri-Flex®, 44, 0,09"
Supplier: Avantor Fluid Handling
Masterflex® Ismatec® Microbore-Pumpenschlauch, Puri-Flex®, Avantor®
Catalog # MFLX96418-44
Supplier: Avantor Fluid Handling
CE certificate
Jump to:
Product Details & Documents
Lange Schlauchlebensdauer für Pharma- und Bioprozessanwendungen.
- Die Schläuche werden robusten Tests unterzogen, um eine optimale Leistung / Pumpenlebensdauer mit Zubehör für Peristaltikpumpen zu gewährleisten
- Präzise extrudiert mit engen Toleranzen für hohe Wiederholbarkeit, Genauigkeit und Reproduzierbarkeit
- Weltweiter Marktführer bei der Auswahl an Rezepturen für weitestgehende chemische Kompatibilität
- Behördliche Zulassungen für Ihre spezielle Anwendung
- Immer auf Lager - die meisten Rezepturen und Größen sind noch am selben Tag lieferbar
Anwendungen: Allgemeine Laboranwendungen, die hohe Leistung und lange Lebensdauer erfordernMerkmale: Außergewöhnliche Zug- und Reißfestigkeit, gute Biokompatibilität, geringe Gasdurchlässigkeit, glatte Oberfläche, durchscheinendZertifizierungen: FDA-konform (21 CFR 177.2600), erfüllt die Anforderungen der USP-Klasse VI, hergestellt nach GMP-RichtlinienTemperaturbereich: -58 bis 275 °F (-50 bis 135 °C)Sterilisation: Autoklav, Ethylenoxid oder Gammabestrahlung
Für kundenspezifische Schlauchlängen und -konfigurationen kontaktieren Sie uns bitte. Wir können Ihnen den Schlauchtyp, die Länge und die Menge liefern, die Sie benötigen.
Dokumente
Specifications
- Schlauch Innen-Ø:2,29 mm (0,09")
- Bezeichnung:Microbore - Puri-Flex Autoanalyseschläuche, -44, 2,29mm ID, 50 ft.
- Schlauchmaterial:Puri-Flex®
- C/L Masterflex Schlauchgröße:44
- Hose barb size:0,09"
- Regulatory approvals:ADCF;FDA;DEHP-frei;phthalatfrei;RoHS;USP
- Max. Druck:1,75 bar (25,3 psi)
- Sterilisation:Autoklav, Ethylenoxid, Gammabestrahlung
- Cat. No.:MFLX96418-44
- Sterilisation method EtO:Ja
- Min. Temperatur:–50 °C (–58 °F)
- Pump series:C/L
- Max. temperature:135 °C (275 °F)
- Max. temperature (dynamic):100 °C (212 °F)
- Min. temperature (dynamic):-30 °C (-22 °F)
- Sterilisation method gamma:Ja
- Length per pack:15,2 m (50 ft.)
- Sterilisation method autoclave:Ja