ContactUsLinkComponent
Masterflex® Ismatec® Pump Tubing, Puri-Flex®, 1.52 mm ID; 50 ft
Katalognr. MFLX96418-36
CE certificate
undefined
Masterflex® Ismatec® Pump Tubing, Puri-Flex®, 1.52 mm ID; 50 ft
Katalognr. MFLX96418-36
CE certificate
  • Length per pack:
  • 15,2 m (50 ft.)
  • 15,2 m (50 ft.)
  • 15,2 m (50 ft.)
  • 15,2 m (50 ft.)
  • 15,2 m (50 ft.)
  • 15,2 m (50 ft.)
  • 15,2 m (50 ft.)
  • 15,2 m (50 ft.)
  • 15,2 m (50 ft.)
  • 15,2 m (50 ft.)
  • 15,2 m (50 ft.)
  • 15,2 m (50 ft.)
  • 15,2 m (50 ft.)
  • 15,2 m (50 ft.)
  • 15,2 m (50 ft.)
  • 15,2 m (50 ft.)
  • 15,2 m (50 ft.)
  • 15,2 m (50 ft.)
  • Max. Druck:
  • 1,75 bar (25,3 psi)
  • 1,75 bar (25,3 psi)
  • 1,75 bar (25,3 psi)
  • 1,75 bar (25,3 psi)
  • 1,75 bar (25,3 psi)
  • 1,75 bar (25,3 psi)
  • 1,75 bar (25,3 psi)
  • 1,75 bar (25,3 psi)
  • 1,75 bar (25,3 psi)
  • 1,75 bar (25,3 psi)
  • 1,75 bar (25,3 psi)
  • 1,75 bar (25,3 psi)
  • 1,75 bar (25,3 psi)
  • 1,75 bar (25,3 psi)
  • 1,75 bar (25,3 psi)
  • 1,75 bar (25,3 psi)
  • 1,75 bar (25,3 psi)
  • 1,75 bar (25,3 psi)
  • Min. temperature:
  • –50 °C (–58 °F)
  • –50 °C (–58 °F)
  • –50 °C (–58 °F)
  • –50 °C (–58 °F)
  • –50 °C (–58 °F)
  • –50 °C (–58 °F)
  • –50 °C (–58 °F)
  • –50 °C (–58 °F)
  • –50 °C (–58 °F)
  • –50 °C (–58 °F)
  • –50 °C (–58 °F)
  • –50 °C (–58 °F)
  • –50 °C (–58 °F)
  • –50 °C (–58 °F)
  • –50 °C (–58 °F)
  • –50 °C (–58 °F)
  • –50 °C (–58 °F)
  • –50 °C (–58 °F)
  • Max. temperature:
  • 135 °C (275 °F)
  • 135 °C (275 °F)
  • 135 °C (275 °F)
  • 135 °C (275 °F)
  • 135 °C (275 °F)
  • 135 °C (275 °F)
  • 135 °C (275 °F)
  • 135 °C (275 °F)
  • 135 °C (275 °F)
  • 135 °C (275 °F)
  • 135 °C (275 °F)
  • 135 °C (275 °F)
  • 135 °C (275 °F)
  • 135 °C (275 °F)
  • 135 °C (275 °F)
  • 135 °C (275 °F)
  • 135 °C (275 °F)
  • 135 °C (275 °F)
  • Min. temperature (dynamic):
  • –30 °C (–22 °F)
  • –30 °C (–22 °F)
  • –30 °C (–22 °F)
  • –30 °C (–22 °F)
  • –30 °C (–22 °F)
  • –30 °C (–22 °F)
  • –30 °C (–22 °F)
  • –30 °C (–22 °F)
  • –30 °C (–22 °F)
  • –30 °C (–22 °F)
  • –30 °C (–22 °F)
  • –30 °C (–22 °F)
  • –30 °C (–22 °F)
  • –30 °C (–22 °F)
  • –30 °C (–22 °F)
  • –30 °C (–22 °F)
  • –30 °C (–22 °F)
  • –30 °C (–22 °F)
  • Max. temperature (dynamic):
  • 100 °C (212 °F)
  • 100 °C (212 °F)
  • 100 °C (212 °F)
  • 100 °C (212 °F)
  • 100 °C (212 °F)
  • 100 °C (212 °F)
  • 100 °C (212 °F)
  • 100 °C (212 °F)
  • 100 °C (212 °F)
  • 100 °C (212 °F)
  • 100 °C (212 °F)
  • 100 °C (212 °F)
  • 100 °C (212 °F)
  • 100 °C (212 °F)
  • 100 °C (212 °F)
  • 100 °C (212 °F)
  • 100 °C (212 °F)
  • 100 °C (212 °F)
  • Pump series:
  • C/L
  • C/L
  • C/L
  • C/L
  • C/L
  • C/L
  • C/L
  • C/L
  • C/L
  • C/L
  • C/L
  • C/L
  • C/L
  • C/L
  • C/L
  • C/L
  • C/L
  • C/L
  • Regulatory approvals:
  • ADCF;FDA;Non-DEHP;Non-Phthalate;RoHS;USP
  • ADCF;FDA;Non-DEHP;Non-Phthalate;RoHS;USP
  • ADCF;FDA;Non-DEHP;Non-Phthalate;RoHS;USP
  • ADCF;FDA;Non-DEHP;Non-Phthalate;RoHS;USP
  • ADCF;FDA;Non-DEHP;Non-Phthalate;RoHS;USP
  • ADCF;FDA;Non-DEHP;Non-Phthalate;RoHS;USP
  • ADCF;FDA;Non-DEHP;Non-Phthalate;RoHS;USP
  • ADCF;FDA;Non-DEHP;Non-Phthalate;RoHS;USP
  • ADCF;FDA;Non-DEHP;Non-Phthalate;RoHS;USP
  • ADCF;FDA;Non-DEHP;Non-Phthalate;RoHS;USP
  • ADCF;FDA;Non-DEHP;Non-Phthalate;RoHS;USP
  • ADCF;FDA;Non-DEHP;Non-Phthalate;RoHS;USP
  • ADCF;FDA;Non-DEHP;Non-Phthalate;RoHS;USP
  • ADCF;FDA;Non-DEHP;Non-Phthalate;RoHS;USP
  • ADCF;FDA;Non-DEHP;Non-Phthalate;RoHS;USP
  • ADCF;FDA;Non-DEHP;Non-Phthalate;RoHS;USP
  • ADCF;FDA;Non-DEHP;Non-Phthalate;RoHS;USP
  • ADCF;FDA;Non-DEHP;Non-Phthalate;RoHS;USP
  • Sterilisation:
  • Autoclave, Ethylene Oxide, Gamma Irradiation
  • Autoclave, Ethylene Oxide, Gamma Irradiation
  • Autoclave, Ethylene Oxide, Gamma Irradiation
  • Autoclave, Ethylene Oxide, Gamma Irradiation
  • Autoclave, Ethylene Oxide, Gamma Irradiation
  • Autoclave, Ethylene Oxide, Gamma Irradiation
  • Autoclave, Ethylene Oxide, Gamma Irradiation
  • Autoclave, Ethylene Oxide, Gamma Irradiation
  • Autoclave, Ethylene Oxide, Gamma Irradiation
  • Autoclave, Ethylene Oxide, Gamma Irradiation
  • Autoclave, Ethylene Oxide, Gamma Irradiation
  • Autoclave, Ethylene Oxide, Gamma Irradiation
  • Autoclave, Ethylene Oxide, Gamma Irradiation
  • Autoclave, Ethylene Oxide, Gamma Irradiation
  • Autoclave, Ethylene Oxide, Gamma Irradiation
  • Autoclave, Ethylene Oxide, Gamma Irradiation
  • Autoclave, Ethylene Oxide, Gamma Irradiation
  • Autoclave, Ethylene Oxide, Gamma Irradiation
  • Sterilisation method autoclave:
  • Yes
  • Yes
  • Yes
  • Yes
  • Yes
  • Yes
  • Yes
  • Yes
  • Yes
  • Yes
  • Yes
  • Yes
  • Yes
  • Yes
  • Yes
  • Yes
  • Yes
  • Yes
  • Sterilisation method EtO:
  • Yes
  • Yes
  • Yes
  • Yes
  • Yes
  • Yes
  • Yes
  • Yes
  • Yes
  • Yes
  • Yes
  • Yes
  • Yes
  • Yes
  • Yes
  • Yes
  • Yes
  • Yes
  • Sterilisation method gamma:
  • Yes
  • Yes
  • Yes
  • Yes
  • Yes
  • Yes
  • Yes
  • Yes
  • Yes
  • Yes
  • Yes
  • Yes
  • Yes
  • Yes
  • Yes
  • Yes
  • Yes
  • Yes
  • Derzeit ansehen
Technische Daten
Über diesen Artikel
Lange Schlauchlebensdauer für Pharma- und Bioprozessanwendungen.
  • Die Schläuche werden robusten Tests unterzogen, um eine optimale Leistung / Pumpenlebensdauer mit Zubehör für Peristaltikpumpen zu gewährleisten
  • Präzise extrudiert mit engen Toleranzen für hohe Wiederholbarkeit, Genauigkeit und Reproduzierbarkeit
  • Weltweiter Marktführer bei der Auswahl an Rezepturen für weitestgehende chemische Kompatibilität
  • Behördliche Zulassungen für Ihre spezielle Anwendung
  • Immer auf Lager - die meisten Rezepturen und Größen sind noch am selben Tag lieferbar
Anwendungen: Allgemeine Laboranwendungen, die hohe Leistung und lange Lebensdauer erfordernMerkmale: Außergewöhnliche Zug- und Reißfestigkeit, gute Biokompatibilität, geringe Gasdurchlässigkeit, glatte Oberfläche, durchscheinendZertifizierungen: FDA-konform (21 CFR 177.2600), erfüllt die Anforderungen der USP-Klasse VI, hergestellt nach GMP-RichtlinienTemperaturbereich: -58 bis 275 °F (-50 bis 135 °C)Sterilisation: Autoklav, Ethylenoxid oder Gammabestrahlung
Für kundenspezifische Schlauchlängen und -konfigurationen kontaktieren Sie uns bitte. Wir können Ihnen den Schlauchtyp, die Länge und die Menge liefern, die Sie benötigen.
  • Schlauch Außen-Ø:
    3,22 mm (0.126")
  • Schlauch Innen-Ø:
    1,52 mm (0,06")
  • Max. Druck:
    1,75 bar (25,3 psi)
  • Max. temperature:
    135 °C (275 °F)
  • Pump series:
    C/L
  • Bezeichnung:
    Microbore - Puri-Flex Autoanalyseschläuche, -36, 1,52mm ID, 50 ft.
  • Environmentally Preferable:
  • Length per pack:
    15,2 m (50 ft.)
  • Max. temperature (dynamic):
    100 °C (212 °F)
  • Min. temperature (dynamic):
    –30 °C (–22 °F)
  • Regulatory approvals:
    ADCF;FDA;Non-DEHP;Non-Phthalate;RoHS;USP
  • Sterilisation method autoclave:
    Yes
  • Sterilisation method EtO:
    Yes
  • Sterilisation method gamma:
    Yes
  • Min. temperature:
    –50 °C (–58 °F)
  • Sterilisation:
    Autoclave, Ethylene Oxide, Gamma Irradiation
  • Schlauchmaterial:
    Puri-Flex®
  • VE:
    50 Feet
  • C/L Masterflex Schlauchgröße:
    36
  • Hose barb size:
    0,06"
Frequently Bought Together