Masterflex® Ismatec® Pump Tubing, 2-Stop, Chem-Durance® Bio, 2.79 mm ID; 6/PK
Catalog # MFLX96327-48
Supplier: Avantor Fluid Handling
About this item
Entwickelt für den optimalen Betrieb Ihrer Ismatec-Pumpen.
- Präzise extrudiert mit engen Toleranzen für hohe Wiederholbarkeit, Genauigkeit und Reproduzierbarkeit
- Weltweiter Marktführer bei der Auswahl an Rezepturen für weitestgehende chemische Kompatibilität
- Kundenspezifische Längen und Konfigurationen für den Einmalgebrauch zur Minimierung von Ausfallzeiten stehen zu Verfügung
- Behördliche Zulassungen für Ihre spezielle Anwendung
- Immer auf Lager - die meisten Rezepturen und Größen können noch am selben Tag geliefert werden
- Lange Haltbarkeit - Hervorragende Ermüdungsfestigkeit dank seiner Flexibilität! Geeignet für Anwendungen mit Aceton, Butanon (MEK) und anderen hochaggressiven Chemikalien
- Aussehen: Opak
- Temperatur: -70 bis 52 °C
- Haltbarkeit bei 100 rpm: 1000 Std.
Die Gesamtlänge der Chem-Durance® Bio 96328-Stoppschläuche beträgt 16“ (406 mm). Das Vorgängermodell der Ismatec®-MHLL-Stoppschläuche war 381 mm lang. Verlängerungsschläuche können unter „Zubehör“ bestellt werden. Wenn Sie Hilfe bei der Auswahl Ihrer Schlauchzusammensetzung benötigen, kontaktieren Sie bitte unsere Anwendungsspezialisten.
- Schlauch Innen-Ø:2,79 mm
- Bezeichnung:Pumpenschlauch, 2-Stopp,Chem-Durance® Bio, 2,79 mm ID; 6/PK
- Länge:406 mm
- Seq:09
- Environmentally Preferable:
- Modell:96327-48
- Regulatory approvals:FDA;Non-DEHP;RoHS;USP
- Tubes per pack:6
- Series:Similar to SC0721
- Schlauchmaterial:Chem-Durance® Bio
- VE:6
- Farbcodierte Stopps:Purple/White
Frequently Bought Together