Masterflex® Transfer Tubing, Premo Flex®, 1" ID x 1.47" OD; 50 Ft
Katalognr. MFLX95953-07
Anbieter: Avantor Fluid Handling
Über diesen Artikel
Widersteht Wetter und Ozon.
- Ideal für Allzweck-, Einweg- und erweiterte Flüssigkeitspassagen-Anwendungen
- Weltweit marktführend bei der Auswahl an Rezepturen für weitestgehende chemische Kompatibilität
- Hervorragende Beständigkeit gegen Hitze und Ozon
- Maximaldruck: 250 psi (17.2 bar)
- Minimaler Biegeradius: 8“
- Innerer Durchmesser: 1"
Masterflex® Premp Flex®-Transferschläuche eignen sich ideal für die Verwendung mit Kraftstoffen wie Erdöl, Benzin, Kerosin und Schmierölen, die Rohrintegrität bleibt dabei erhalten. Der Buna-N-Schlauch, die modifizierte Schlauchhülle aus Buna-N-Nitril und die hochfeste Textilkernrohrverstärkung machen diesen Schlauch für Hochdruckanwendungen geeignet. Der Schlauch erfüllt die RMA-Klasse A mit hoher Ölbeständigkeit und ist bei 1000 VDC nicht leitend. Die Schlauchhülle erfüllt die mittlere Ölbeständigkeit der Klasse B und ist bei 1000 VDC nicht leitend.
Für kundenspezifische Schlauchlängen und -konfigurationen kontaktieren Sie uns bitte. Wir können den von Ihnen benötigten Schlauchtyp, die Länge und Menge liefern.
- Schlauch Außen-Ø:37,3 mm (1,47")
- Schlauch Innen-Ø:25,4 mm (1")
- Wandstärke:5,969 mm
- Max. Druck:17,2 bar (250 psi)
- Max. temperature:100 °C
- Farbe:Rot
- Bezeichnung:Transferschlauch, Premo Flex™, 1" ID x 1,47" AD; 50 Ft
- Länge:15,2 m
- Seq:03
- Environmentally Preferable:
- Modell:95953-07
- Biegeradius:203,2 mm (8")
- Length per pack:15,2 m (50 ft.)
- Sterilisation method autoclave:No
- Sterilisation method EtO:No
- Sterilisation method gamma:No
- Weight per ft.:0,24 kg (0,54 lbs.)
- Min. temperature:–28 °C (–20 °F)
- Working pressure:17,2 bar (250 psi)
- Clarity:Opaque
- Schlauchmaterial:Premo Flex®
- VE:50 Feet
Frequently Bought Together