Masterflex® Transferschlauch, Adapta Flex™, 1/4" ID x 0,47" AD; 100 Ft
Katalognr. MFLX95951-01
Anbieter: Avantor Fluid Handling
Über diesen Artikel
Bleibt unter hohem Druck flexibel.
- Ideal für Allzweck-, Einweg- und erweiterte Flüssigkeitspassagen-Anwendungen
- Weltweit marktführend bei der Auswahl an Rezepturen für weitestgehende chemische Kompatibilität
- Hervorragende Beständigkeit gegen Hitze und Ozon
- Maximaldruck: 200 psi (13.8 bar)
- Minimaler Biegeradius: 3“
- Innerer Durchmesser: 1/4"
Masterflex® Adapta Flex™ Transferschläuche sind ideal für allgemeine Anwendungen, die maximale Flexibilität erfordern. Der EPDM-Schlauch und die Schlauchhülle sowie die hochfeste Textilkernverstärkung machen diesen Schlauch für Hochdruckanwendungen geeignet. Der Schlauch und sein Überzug erfüllen die Zertifizierungen der RMA Klasse C für begrenzte Ölbeständigkeit.
Für kundenspezifische Schlauchlängen und -konfigurationen kontaktieren Sie uns bitte. Wir können den von Ihnen benötigten Schlauchtyp, die Länge und Menge liefern.
- Schlauch Außen-Ø:11,9 mm (0,47")
- Schlauch Innen-Ø:6,4 mm (0,25")
- Wandstärke:2,794 mm
- Max. Druck:13,8 bar (200 psi)
- Max. temperature:93 °C
- Farbe:Rot
- Bezeichnung:Transferschlauch, Adapta Flex™, 1/4" ID x 0,47" AD; 100 Ft
- Länge:30,5 m
- Seq:02
- Environmentally Preferable:
- Modell:95951-01
- Biegeradius:76,2 mm (3")
- Length per pack:30,5 m (100 ft.)
- Weight per ft.:0,04 kg (0,08 lbs.)
- Min. temperature:–40 °C (–40 °F)
- Working pressure:13,8 bar (200 psi)
- Clarity:Opak
- Schlauchmaterial:Adapta Flex™
- VE:100 Feet
Frequently Bought Together