Masterflex® Ismatec® Pump Tubing, PharMed® BPT, 2.79 mm ID; 100 ft
Katalognr. MFLX95809-48
Anbieter: Avantor Fluid Handling
CE certificate
Über diesen Artikel
Schützen Sie Ihre lichtempfindlichen Proben.
- Die Schläuche werden robusten Tests unterzogen, um eine optimale Leistung / Pumpenlebensdauer mit Zubehör für Peristaltikpumpen zu gewährleisten
- Präzise extrudiert mit engen Toleranzen für hohe Wiederholbarkeit, Genauigkeit und Reproduzierbarkeit
- Weltweiter Marktführer bei der Auswahl an Rezepturen für weitestgehende chemische Kompatibilität
- Behördliche Zulassungen für Ihre spezielle Anwendung
- Immer auf Lager - die meisten Rezepturen und Größen sind noch am selben Tag lieferbar
Die Gesamtlänge der PharMed® BPT 95809-Stoppschläuche beträgt 100 Fuß (30 m). Das Vorgängermodell des Ismatec®-Verlängerungsschlauchs war 3 m lang.
Für kundenspezifische Schlauchlängen und -konfigurationen kontaktieren Sie uns bitte. Wir können Ihnen den Schlauchtyp, die Länge und die Menge liefern, die Sie benötigen.
- Maximale Durchflussrate:66 ml/min
- Schlauch Außen-Ø:4,49 mm (0.176")
- Schlauch Innen-Ø:2,79 mm (0,11")
- Max. Druck:1,75 bar (25,3 psi)
- Max. temperature:132 °C (270 °F)
- Pump series:C/L
- Bezeichnung:Pumpenschlauch, PharMed® BPT, 2,79 mm ID; 100 ft
- Seq:18
- Environmentally Preferable:
- Modell:95809-48
- Length per pack:30,4 m (100 ft.)
- Max. temperature (dynamic):100 °C (212 °F)
- Min. temperature (dynamic):–20 °C (–4 °F)
- Regulatory approvals:FDA;Non-DEHP;RoHS;USP
- Sterilisation method autoclave:Yes
- Sterilisation method EtO:Yes
- Sterilisation method gamma:Yes
- Min. temperature:–51 °C (–60 °F)
- Sterilisation:Autoclave, Ethylene Oxide, Gamma Irradiation up to 2,5 Mrad
- Schlauchmaterial:PharMed® BPT
- VE:100 Feet
- C/L Masterflex Schlauchgröße:48
- Hose barb size:0,11"
Frequently Bought Together