Masterflex® Ismatec® Microbore-Pumpenschlauch, PharMed® BPT, Avantor®
Pumpenschlauch, PharMed® BPT, 0,76 mm ID; 100 ft, 0,76 mm (0,03"), PharMed® BPT, 24, 0,03"
Anbieter: Avantor Fluid Handling
Masterflex® Ismatec® Microbore-Pumpenschlauch, PharMed® BPT, Avantor®
Katalognr. MFLX95809-24
Anbieter: Avantor Fluid Handling
Direkt zu
Product Details & Documents
Schützen Sie Ihre lichtempfindlichen Proben.
- Die Schläuche werden robusten Tests unterzogen, um eine optimale Leistung / Pumpenlebensdauer mit Zubehör für Peristaltikpumpen zu gewährleisten
- Präzise extrudiert mit engen Toleranzen für hohe Wiederholbarkeit, Genauigkeit und Reproduzierbarkeit
- Weltweiter Marktführer bei der Auswahl an Rezepturen für weitestgehende chemische Kompatibilität
- Behördliche Zulassungen für Ihre spezielle Anwendung
- Immer auf Lager - die meisten Rezepturen und Größen sind noch am selben Tag lieferbar
Die Gesamtlänge der PharMed® BPT 95809-Stoppschläuche beträgt 100 Fuß (30 m). Das Vorgängermodell des Ismatec®-Verlängerungsschlauchs war 3 m lang.
Für kundenspezifische Schlauchlängen und -konfigurationen kontaktieren Sie uns bitte. Wir können Ihnen den Schlauchtyp, die Länge und die Menge liefern, die Sie benötigen.
Technische Daten
- Schlauch Innen-Ø:0,76 mm (0,03")
- Bezeichnung:Pumpenschlauch, PharMed® BPT, 0,76 mm ID; 100 ft
- Seq:06
- Schlauchmaterial:PharMed® BPT
- C/L Masterflex Schlauchgröße:24
- Hose barb size:0,03"
- Regulatory approvals:FDA;DEHP-frei;RoHS;USP
- Max. Druck:1,75 bar (25,3 psi)
- Sterilisation:Autoklav, Ethylenoxid, Gammabestrahlung bis zu 2.5 Mrad
- Cat. No.:MFLX95809-24
- Sterilisation method EtO:Ja
- Modell:95809-24
- Min. Temperatur:–51 °C (–60 °F)
- Pump series:C/L
- Max. temperature:132 °C (270 °F)
- Max. temperature (dynamic):100 °C (212 °F)
- Min. temperature (dynamic):-20 °C (-4 °F)
- Sterilisation method gamma:Ja
- Length per pack:30,4 m (100 ft.)
- Sterilisation method autoclave:Ja