Über diesen Artikel
Für den optimalen Betrieb Ihrer Ismatec-Pumpen entwickelt.
- Präzise extrudiert mit engen Toleranzen für hohe Wiederholbarkeit, Genauigkeit und Reproduzierbarkeit
- Weltweiter Marktführer bei der Auswahl an Rezepturen für weitestgehende chemische Kompatibilität
- Kundenspezifische Längen und Konfigurationen für den Einmalgebrauch zur Minimierung von Ausfallzeiten stehen zu Verfügung
- Behördliche Zulassungen für Ihre spezielle Anwendung
- Immer auf Lager - die meisten Rezepturen und Größen können noch am selben Tag geliefert werden
Um Ihr Ismatec®-Pumpensystem zu vervollständigen, bestellen Sie farbkodierte Zwei-Stopp- und Verlängerungsschläuche. Schläuche gibt es in verschiedenen Zusammensetzungen für fast jede Pumpenanwendung. Die Stopps der Drei-Stopp-Schläuche sind entsprechend der Schlauch-ID farblich gekennzeichnet. Verwenden Sie diese Schläuche mit allen Ismatec® Standardkartuschen-Pumpen und -Pumpenköpfen. Kartuschen widerstehen Drücken von bis zu 45 psi.
Die Gesamtlänge der PharMed BPT 95723-Stoppschläuche beträgt 16“ (406 mm). Das Vorgängermodell der Ismatec®-Stoppschläuche war 400 mm lang.
Verlängerungsschläuche können unter „Zubehör“ bestellt werden. Wenn Sie Hilfe bei der Auswahl Ihrer Schlauchzusammensetzung benötigen, kontaktieren Sie bitte unsere Anwendungsspezialisten.
- Schlauch Innen-Ø:1,65 mm
- Bezeichnung:Pumpenschlauch, 2-Stopp, PharMed® BPT, 1,65 mm ID; 12/PK
- Länge:406 mm
- Seq:13
- Environmentally Preferable:
- Modell:95723-38
- Regulatory approvals:European Pharmacopoeia;FDA;Non-DEHP;RoHS;USP
- Tubes per pack:12
- Series:Similar to SC0331
- Schlauchmaterial:PharMed® BPT
- VE:12
- Farbcodierte Stopps:Blue/Blue