Masterflex® L/S® Spooled High-Performance Precision Pump Tubing, PharMed® BPT, L/S 15; 400 ft
Katalognr. MFLX95687-15
Anbieter: Avantor Fluid Handling
CE certificate
Über diesen Artikel
Schützen Sie Ihre lichtempfindlichen Proben.
- Original Masterflex®-Schläuche werden robusten Tests unterzogen, um eine optimale Leistung / Pumpenlebensdauer mit peristaltischen Pumpenanlagen zu gewährleisten
- Präzisionsextrusion mit engen Toleranzen für hohe Wiederholbarkeit, Genauigkeit und Reproduzierbarkeit
- Weltweit marktführend bei der Auswahl an Rezepturen für weitestgehende chemische Kompatibilität
- Kundenspezifische Längen und Konfigurationen für den Einmalgebrauch zur Minimierung von Ausfallzeiten erhältlich
- Behördliche Genehmigungen für Ihre spezielle Anwendung
- Immer auf Lager—die meisten Formulierungen und Größen sind noch am selben Tag lieferbar
- Einzigartige Verpackungsoptionen wie Pakete, Kisten und Spulen für kundenfreundliche Bestellung und Lieferung
- Schlauchgröße: L/S 15
Anwendungen: Zell- und Gewebekulturarbeiten, pharmazeutische, lichtempfindliche Proben
Merkmale: Ungiftig, nicht hämolytisch, extrem niedrige Permeabilität, beständig gegen Säuren, Basen und Oxidationsmittel; heißsiegelfähig, klebbar, formbar, opak-beige
Aufgerollte Pumpenschläuche bieten kontinuierliche Pumpenschlauchlängen auf bequemen, handlichen Spulen, die leicht zu transportieren sind und weniger Lagerplatz benötigen als eine äquivalente Anzahl einzelner Schlauchspulen.
Für kundenspezifische Schlauchlängen und -konfigurationen kontaktieren Sie uns bitte. Wir können den von Ihnen benötigten Schlauchtyp, die Länge und Menge liefern.
- Maximale Durchflussrate:1100 ml/min
- Schlauch Innen-Ø:4,80 mm (0,189")
- Max. Druck:2,7 bar (40 psi)
- Max. temperature:132 °C (270 °F)
- Pump series:L/S
- Bezeichnung:L/S® Aufgerollter Hochleistungs-Präzisions-Pumpenschlauch, PharMed® BPT, L/S 15; 400 ft
- Seq:02
- Environmentally Preferable:
- Modell:95687-15
- Length per pack:121,9 m (400 ft.)
- Max. temperature (dynamic):100 °C (212 °F)
- Min. temperature (dynamic):–20 °C (–4 °F)
- Regulatory approvals:FDA;Non-DEHP;RoHS;USP
- Sterilisation method autoclave:Yes
- Sterilisation method EtO:Yes
- Sterilisation method gamma:Yes
- Suction lift H₂O:8,8 m (29 ft.)
- Min. temperature:–51 °C (–60 °F)
- Max. vacuum:660 mm Hg (26" Hg)
- Sterilisation:Autoclave, Ethylene Oxide, Gamma Irradiation up to 2,5 Mrad
- Garantie:Out of box
- Schlauchmaterial:PharMed® BPT
- VE:400 Feet
- Hose barb size:0,1875"
- L/S Masterflex tubing size:15
Frequently Bought Together