Masterflex® Single-Use Replacement Pump Heads for Quattroflow Pump Systems
Product Details & Documents
Halten Sie Ihr Quattroflow™-Pumpensystem mit diesen hochwertigen Ersatzpumpenköpfen am Laufen.
- Keine Gleitringdichtung oder rotierende Teile, die ausfallen können—nur die Membran und das Gehäuse kommen mit der Flüssigkeit in Kontakt
- Einweg-Pumpenköpfe sind mit einer Einwegkammer aus Polypropylen ausgestattet
- Wiederverwendbare Pumpenköpfe werden aus langlebigem Edelstahl 316L gefertigt
Mit diesen qualitativ hochwertigen Ersatzpumpenköpfen arbeitet Ihr Quattroflow Pumpensystem stets einwandfrei. Zusätzlich erlaubt die quartäre Membrankonstruktion risikofreie Trockenläufe, eigenständiges Anpumpen und ein hohes Untersetzungsverhältnis Diese Pumpenköpfe können sicher und zuverlässig Plasmaprodukte, Proteine, monoklonale Antikörper, Impfstoffe und mehr pumpen.
Bestellen Sie das Masterflex® Einweg-Quattroflow™-Pumpensystem separat
Technische Daten
- Bezeichnung:Einweg-Pumpenkammer; PP gefertigt für Einweg-Quattroflow-Pumpensysteme aus Edelstahl
- Seq:02
- Cat. No.:MFLX76000-02
- Steckdosenanschluss:3⁄4" Tri-Clamp
- Inlet connection:3⁄4" Tri-Clamp
- Garantie:Haltbarkeit
- Medienberührte Materialien:PP (Gehäuse, Ventilplatte), TPE (Membran), EPDM (Ventile, O-Ringe)
Accessories
Produktinformationen
- Katalognr.BezeichnungElectrical plug typeMaximale DurchflussrateVerfügbarkeitPreis
- MFLX74000-49Quattroflow™ Mehrzweck-Pumpensystem, 3 L/min, Edelstahl, mit EtherNet/IP™; 115/230 VACKein Stecker3 L/minEinloggen für Verfügbarkeit1 * 1 ST - SFr. 12’130.00