Über diesen Artikel
BPA- und phthalatfrei—umweltverträglicher, nachhaltiger und sicherer.
- Echte Masterflex®-Schläuche werden strengen Tests unterzogen, um optimale Leistung/Pumpenlebensdauer mit Peristaltikpumpenausrüstung zu gewährleisten
- Präzise extrudiert mit engen Toleranzen für hohe Wiederholbarkeit, Genauigkeit und Reproduzierbarkeit
- Weltmarktführer in einer Reihe von Formulierungen für umfassendste chemische Kompatibilität
- Kundenspezifische Längen und Konfigurationen für den einmaligen Gebrauch sind verfügbar, um Ausfallzeiten zu minimieren
- Behördliche Genehmigungen für Ihre individuelle Anwendung
- Immer auf Lager – die meisten Formulierungen und Größen sind für den Versand am selben Tag verfügbar
- I/P® 73 Schlauch hat einen 3/8“ (9,5 mm) Innendurchmesser
- Nimmt 3/8“-Schlauchnippel für Schlauchverbindungen auf
Masterflex® Tygon® E-Lab Präzisions-Pumpenschläuche wurden speziell für die Beständigkeit gegen Biegeermüdung und Abrieb entwickelt und bieten eine überragende Lebensdauer, wodurch der Arbeitsaufwand und die Kosten für den Austausch minimiert werden. Die klare, glatte Innenbohrung verhindert Ablagerungen und erleichtert die Reinigung und die Transparenz der Schläuche ermöglicht eine einfache Durchflussüberwachung. Diese Schläuche eignen sich für allgemeine Anwendungen im Labor, in der Biopharma-, Lebensmittel und Getränkeindustrie und entsprechen den Normen der USP-Klasse VI, FDA, EU-Foods und NSF.
Für kundenspezifische Schlauchlängen und -konfigurationen kontaktieren Sie uns bitte. Wir können Ihnen den Schlauchtyp, die Länge und die Menge liefern, die Sie benötigen.
- Maximale Durchflussrate:8000 ml/min
- Schlauch Innen-Ø:9,50 mm (0,374")
- Max. Druck:2,7 bar (40 psi)
- Max. temperature:74 °C (165 °F)
- Pump series:I/P
- Bezeichnung:Tygon E-Lab (E-3603) Pumpenschlauch, I/P 73, 50 ft.
- Seq:02
- Environmentally Preferable:
- Modell:06509-73
- Length per pack:15,2 m (50 ft.)
- Max. temperature (dynamic):40 °C (104 °F)
- Min. temperature (dynamic):0 °C (32 °F)
- Regulatory approvals:ADCF;EU Food 10/2011;FDA;Non-DEHP;Non-Phthalate;NSF-51;RoHS;USP
- Sterilisation method autoclave:Yes
- Sterilisation method EtO:Yes
- Sterilisation method gamma:No
- Suction lift H₂O:8,8 m (29 ft.)
- Min. temperature:–46 °C (–51 °F)
- Max. vacuum:660 mm Hg (26" Hg)
- Sterilisation:Autoclave, Ethylene Oxide
- Garantie:1 year
- Schlauchmaterial:Tygon® E-Lab (E-3603)
- VE:50 Feet
- Hose barb size:0,375"
- I/P Masterflex tubing size:73