ContactUsLinkComponent
Masterflex® L/S® Präzisions-Pumpenschlauch, Tygon® E-Lab, L/S 17; 50 ft
  MFLX06509-17
CE certificate
undefined
Masterflex® L/S® Präzisions-Pumpenschlauch, Tygon® E-Lab, L/S 17; 50 ft
  MFLX06509-17
CE certificate
Für generelle Transportanwendungen geeignet.
  • Original Masterflex®-Schläuche werden robusten Tests unterzogen, um eine optimale Leistung / Pumpenlebensdauer mit peristaltischen Pumpenanlagen zu gewährleisten
  • Präzisionsextrusion mit engen Toleranzen für hohe Wiederholbarkeit, Genauigkeit und Reproduzierbarkeit
  • Weltweit marktführend bei der Auswahl an Rezepturen für weitestgehende chemische Kompatibilität
  • Kundenspezifische Längen und Konfigurationen für den Einmalgebrauch zur Minimierung von Ausfallzeiten erhältlich
  • Behördliche Genehmigungen für Ihre spezielle Anwendung
  • Immer auf Lager - die meisten Formulierungen und Größen sind noch am selben Tag lieferbar
  • Einzigartige Verpackungsoptionen wie Pakete, Kisten und Spulen für kundenfreundliche Bestellung und Lieferung
Anwendungen: Generelle Laborverwendung
Merkmale: Ungiftig, alterungsbeständig, nicht oxidierend, einfache Durchflussüberwachung, transparent
Für kundenspezifische Schlauchlängen und -konfigurationen kontaktieren Sie uns bitte. Wir können Ihnen den Schlauchtyp, die Länge und die Menge liefern, die Sie benötigen.
  • Maximale Durchflussrate:
    1700 ml/min
  • Schlauch Innen-Ø:
    6,40 mm (0,252")
  • Max. Druck:
    1,4 bar (20 psi)
  • Max. temperature:
    74 °C (165 °F)
  • Pump series:
    L/S
  • Bezeichnung:
    Tygon E-Lab (E-3603) Pumpenschlauch, L/S 17, 50 ft.
  • Seq:
    04
  • Environmentally Preferable:
  • Modell:
    06509-17
  • Length per pack:
    15,2 m (50 ft.)
  • Max. temperature (dynamic):
    40 °C (104 °F)
  • Min. temperature (dynamic):
    0 °C (32 °F)
  • Regulatory approvals:
    ADCF;EU Food 10/2011;FDA;DEHP-frei;phthalatfrei;NSF-51;RoHS;USP
  • Sterilisation method autoclave:
    Ja
  • Sterilisation method EtO:
    Ja
  • Sterilisation method gamma:
    Nein
  • Suction lift H₂O:
    6,7 m (22 ft.)
  • Min. temperature:
    –46 °C (–51 °F)
  • Max. vacuum:
    510 mm Hg (20" Hg)
  • Sterilisation:
    Autoklav, Ethylenoxid
  • Garantie:
    1 Jahr
  • Schlauchmaterial:
    Tygon® E-Lab (E-3603)
  • VE:
    50 Feet
  • Hose barb size:
    0,25"
  • L/S Masterflex tubing size:
    17
Frequently Bought Together