Masterflex® Ismatec® Pump Tubing, Tygon® LMT-55, 4.8 mm ID x 7.9 mm OD; 50 Ft
Catalog # MFLX06507-09
Supplier: Avantor Fluid Handling
Specifications
See all product configurations- Modell:
- 06507-09
- 06507-11
- 06507-21
- 06507-01
- 06507-05
- 06507-39
- 06507-15
- Clarity:
- Translucent
- Translucent
- Translucent
- Translucent
- Translucent
- Translucent
- Translucent
- Length per pack:
- 15,24 m (50 ft.)
- 15,24 m (50 ft.)
- 15,24 m (50 ft.)
- 15,24 m (50 ft.)
- 15,24 m (50 ft.)
- 15,24 m (50 ft.)
- 15,24 m (50 ft.)
- Max. Druck:
- 2 bar (30 psi)
- 1,7 bar (25 psi)
- 2,4 bar (35 psi)
- 5,2 bar (75 psi)
- 3,1 bar (45 psi)
- 2 bar (30 psi)
- 1,4 bar (20 psi)
- Min. temperature:
- –46 °C (–51 °F)
- –46 °C (–51 °F)
- –46 °C (–51 °F)
- –46 °C (–51 °F)
- –46 °C (–51 °F)
- –46 °C (–51 °F)
- –46 °C (–51 °F)
- Max. temperature:
- 74 °C (165 °F)
- 74 °C (165 °F)
- 74 °C (165 °F)
- 74 °C (165 °F)
- 74 °C (165 °F)
- 74 °C (165 °F)
- 74 °C (165 °F)
- Max. vacuum:
- 760 mm Hg (29,9" Hg)
- 508 mm Hg (20" Hg)
- 760 mm Hg (29,9" Hg)
- 760 mm Hg (29,9" Hg)
- 760 mm Hg (29,9" Hg)
- 760 mm Hg (29,9" Hg)
- 229 mm Hg (9" Hg)
- Sterilisation method autoclave:
- Yes
- Yes
- Yes
- Yes
- Yes
- Yes
- Yes
- Sterilisation method EtO:
- Yes
- Yes
- Yes
- Yes
- Yes
- Yes
- Yes
- Sterilisation method gamma:
- No
- No
- No
- No
- No
- No
- No
- Working pressure:
- 2 bar (30 psi)
- 1,7 bar (25 psi)
- 2,4 bar (35 psi)
- 5,2 bar (75 psi)
- 3,1 bar (45 psi)
- 2 bar (30 psi)
- 1,4 bar (20 psi)
- Currently Viewing
Specifications
About this item
Außergewöhnliche Haltbarkeit mit langer Lebensdauer.
- Kristallklar und flexibel und gleichzeitig langlebig und bruchfest
Anwendungen: Allgemeine Laborzwecke, Nahrung und Getränke, Biopharmazie, analytische Instrumente
Sterilisation per Autoklav oder Ethylenoxidgas.
- Schlauch Außen-Ø:8 mm (0,3125")
- Schlauch Innen-Ø:4,8 mm (0,1875")
- Wandstärke:1,6 mm
- Max. Druck:2 bar (30 psi)
- Max. temperature:74 °C (165 °F)
- Farbe:Transparent
- Bezeichnung:Pumpenschlauch, Tygon® LMT-55, 4,8 mm ID x 7,9 mm AD; 50 Ft
- Länge:15,24 m
- Seq:03
- Environmentally Preferable:
- Modell:06507-09
- Length per pack:15,24 m (50 ft.)
- Sterilisation method autoclave:Yes
- Sterilisation method EtO:Yes
- Sterilisation method gamma:No
- Min. temperature:–46 °C (–51 °F)
- Max. vacuum:760 mm Hg (29,9" Hg)
- Working pressure:2 bar (30 psi)
- Clarity:Translucent
- Schlauchmaterial:Tygon® LMT-55
- VE:50 Feet
Frequently Bought Together