ContactUsLinkComponent
Masterflex® Ismatec® Pump Tubing, Tygon® LMT-55, 4.8 mm ID x 7.9 mm OD; 50 Ft
Masterflex® Ismatec® Pump Tubing, Tygon® LMT-55, 4.8 mm ID x 7.9 mm OD; 50 Ft
Catalog # MFLX06507-09
undefined
Masterflex® Ismatec® Pump Tubing, Tygon® LMT-55, 4.8 mm ID x 7.9 mm OD; 50 Ft
Catalog # MFLX06507-09
  • Modell:
  • 06507-09
  • 06507-11
  • 06507-21
  • 06507-01
  • 06507-05
  • 06507-39
  • 06507-15
  • Clarity:
  • Translucent
  • Translucent
  • Translucent
  • Translucent
  • Translucent
  • Translucent
  • Translucent
  • Length per pack:
  • 15,24 m (50 ft.)
  • 15,24 m (50 ft.)
  • 15,24 m (50 ft.)
  • 15,24 m (50 ft.)
  • 15,24 m (50 ft.)
  • 15,24 m (50 ft.)
  • 15,24 m (50 ft.)
  • Max. Druck:
  • 2 bar (30 psi)
  • 1,7 bar (25 psi)
  • 2,4 bar (35 psi)
  • 5,2 bar (75 psi)
  • 3,1 bar (45 psi)
  • 2 bar (30 psi)
  • 1,4 bar (20 psi)
  • Min. temperature:
  • –46 °C (–51 °F)
  • –46 °C (–51 °F)
  • –46 °C (–51 °F)
  • –46 °C (–51 °F)
  • –46 °C (–51 °F)
  • –46 °C (–51 °F)
  • –46 °C (–51 °F)
  • Max. temperature:
  • 74 °C (165 °F)
  • 74 °C (165 °F)
  • 74 °C (165 °F)
  • 74 °C (165 °F)
  • 74 °C (165 °F)
  • 74 °C (165 °F)
  • 74 °C (165 °F)
  • Max. vacuum:
  • 760 mm Hg (29,9" Hg)
  • 508 mm Hg (20" Hg)
  • 760 mm Hg (29,9" Hg)
  • 760 mm Hg (29,9" Hg)
  • 760 mm Hg (29,9" Hg)
  • 760 mm Hg (29,9" Hg)
  • 229 mm Hg (9" Hg)
  • Sterilisation method autoclave:
  • Yes
  • Yes
  • Yes
  • Yes
  • Yes
  • Yes
  • Yes
  • Sterilisation method EtO:
  • Yes
  • Yes
  • Yes
  • Yes
  • Yes
  • Yes
  • Yes
  • Sterilisation method gamma:
  • No
  • No
  • No
  • No
  • No
  • No
  • No
  • Working pressure:
  • 2 bar (30 psi)
  • 1,7 bar (25 psi)
  • 2,4 bar (35 psi)
  • 5,2 bar (75 psi)
  • 3,1 bar (45 psi)
  • 2 bar (30 psi)
  • 1,4 bar (20 psi)
  • Currently Viewing
Specifications
About this item
Außergewöhnliche Haltbarkeit mit langer Lebensdauer.
  • Kristallklar und flexibel und gleichzeitig langlebig und bruchfest
Anwendungen: Allgemeine Laborzwecke, Nahrung und Getränke, Biopharmazie, analytische Instrumente
Sterilisation per Autoklav oder Ethylenoxidgas.
  • Schlauch Außen-Ø:
    8 mm (0,3125")
  • Schlauch Innen-Ø:
    4,8 mm (0,1875")
  • Wandstärke:
    1,6 mm
  • Max. Druck:
    2 bar (30 psi)
  • Max. temperature:
    74 °C (165 °F)
  • Farbe:
    Transparent
  • Bezeichnung:
    Pumpenschlauch, Tygon® LMT-55, 4,8 mm ID x 7,9 mm AD; 50 Ft
  • Länge:
    15,24 m
  • Seq:
    03
  • Environmentally Preferable:
  • Modell:
    06507-09
  • Length per pack:
    15,24 m (50 ft.)
  • Sterilisation method autoclave:
    Yes
  • Sterilisation method EtO:
    Yes
  • Sterilisation method gamma:
    No
  • Min. temperature:
    –46 °C (–51 °F)
  • Max. vacuum:
    760 mm Hg (29,9" Hg)
  • Working pressure:
    2 bar (30 psi)
  • Clarity:
    Translucent
  • Schlauchmaterial:
    Tygon® LMT-55
  • VE:
    50 Feet
Frequently Bought Together