Masterflex® Ismatec® Pumpenschlauch, Tygon® E-Lab, 2.54 mm ID; 100 ft
Codice catalogo MFLX06460-46
Nome del fornitore: Avantor Fluid Handling
CE certificate
Informazioni su questo articolo
Für generelle Transportanwendungen geeignet.
- Die Schläuche werden robusten Tests unterzogen, um eine optimale Leistung / Pumpenlebensdauer mit Zubehör für Peristaltikpumpen zu gewährleisten
- Präzise extrudiert mit engen Toleranzen für hohe Wiederholbarkeit, Genauigkeit und Reproduzierbarkeit
- Weltweiter Marktführer bei der Auswahl an Rezepturen für weitestgehende chemische Kompatibilität
- Behördliche Zulassungen für Ihre spezielle Anwendung
- Immer auf Lager - die meisten Rezepturen und Größen sind noch am selben Tag lieferbar
- Schlauch-Innendurchmesser: 2,54 mm
Anwendungen: Generelle LaborverwendungMerkmale: Ungiftig, alterungsbeständig, nicht oxidierend, einfache Durchflussüberwachung, transparent
Die Gesamtlänge des E-Lab 06460 Verlängerungsschlauchs beträgt 100 Fuß (30 m). Das Vorgängermodell der Ismatec Verlängerungsschläuche war 10 m lang.
Für kundenspezifische Schlauchlängen und -konfigurationen kontaktieren Sie uns bitte. Wir können Ihnen den Schlauchtyp, die Länge und die Menge liefern, die Sie benötigen.
- Schlauch Außen-Ø:4,24 mm (0.166")
- Schlauch Innen-Ø:2,54 mm (0,1")
- Max. Druck:1,75 bar (25,3 psi)
- Max. temperature:74 °C (165 °F)
- Pump series:C/L
- Bezeichnung:Tygon E-Lab Verl.-Schlauch, 2,54mm, 100ft
- Seq:24
- Environmentally Preferable:
- Modell:06460-46
- Length per pack:30,4 m (100 ft.)
- Max. temperature (dynamic):40 °C (104 °F)
- Min. temperature (dynamic):0 °C (32 °F)
- Regulatory approvals:ADCF;EU Food 10/2011;FDA;DEHP-frei;phthalatfrei;NSF-51;RoHS;USP
- Sterilisation method autoclave:Ja
- Sterilisation method EtO:Ja
- Sterilisation method gamma:Nein
- Min. temperature:–46 °C (–51 °F)
- Sterilisation:Autoklav, Ethylenoxid
- Schlauchmaterial:Tygon® E-Lab (E-3603)
- VE:100 Feet
- C/L Masterflex Schlauchgröße:46
- Hose barb size:0,1"
Frequently Bought Together