Masterflex® Ismatec® Microbore-Pumpenschlauch, Tygon® E-Lab, Avantor®
Tygon E-Lab Verl.-Schlauch, 1,14mm, 100ft, 1,14 mm (0,045"), Tygon® E-Lab (E-3603), 30, 0,045", 17,1 ml/min
Anbieter: Avantor Fluid Handling
Masterflex® Ismatec® Microbore-Pumpenschlauch, Tygon® E-Lab, Avantor®
Katalognr. MFLX06460-30
Anbieter: Avantor Fluid Handling
CE certificate
Direkt zu
Product Details & Documents
Für generelle Transportanwendungen geeignet.
- Die Schläuche werden robusten Tests unterzogen, um eine optimale Leistung / Pumpenlebensdauer mit Zubehör für Peristaltikpumpen zu gewährleisten
- Präzise extrudiert mit engen Toleranzen für hohe Wiederholbarkeit, Genauigkeit und Reproduzierbarkeit
- Weltweiter Marktführer bei der Auswahl an Rezepturen für weitestgehende chemische Kompatibilität
- Behördliche Zulassungen für Ihre spezielle Anwendung
- Immer auf Lager - die meisten Rezepturen und Größen sind noch am selben Tag lieferbar
Anwendungen: Generelle LaborverwendungMerkmale: Ungiftig, alterungsbeständig, nicht oxidierend, einfache Durchflussüberwachung, transparent
Die Gesamtlänge des E-Lab 06460 Verlängerungsschlauchs beträgt 100 Fuß (30 m). Das Vorgängermodell der Ismatec Verlängerungsschläuche war 10 m lang.
Für kundenspezifische Schlauchlängen und -konfigurationen kontaktieren Sie uns bitte. Wir können Ihnen den Schlauchtyp, die Länge und die Menge liefern, die Sie benötigen.
Documents
Technische Daten
- Maximale Durchflussrate:17,1 ml/min
- Schlauch Innen-Ø:1,14 mm (0,045")
- Bezeichnung:Tygon E-Lab Verl.-Schlauch, 1,14mm, 100ft
- Seq:14
- Schlauchmaterial:Tygon® E-Lab (E-3603)
- C/L Masterflex Schlauchgröße:30
- Hose barb size:0,045"
- Regulatory approvals:ADCF;EU Food 10/2011;FDA;DEHP-frei;phthalatfrei;NSF-51;RoHS;USP
- Max. Druck:1,75 bar (25,3 psi)
- Sterilisation:Autoklav, Ethylenoxid
- Cat. No.:MFLX06460-30
- Sterilisation method EtO:Ja
- Modell:06460-30
- Min. Temperatur:–46 °C (–51 °F)
- Pump series:C/L
- Max. temperature:74 °C (165 °F)
- Max. temperature (dynamic):40 °C (104 °F)
- Min. temperature (dynamic):0 °C (32 °F)
- Sterilisation method gamma:Nein
- Length per pack:15,2 m (50 ft.)
- Sterilisation method autoclave:Ja