Masterflex® Ismatec® Pump Tubing, Tygon® E-Lab, 0.95 mm ID; 100 ft
Katalognr. MFLX06460-27
Anbieter: Avantor Fluid Handling
Über diesen Artikel
Für generelle Transportanwendungen geeignet.
- Die Schläuche werden robusten Tests unterzogen, um eine optimale Leistung / Pumpenlebensdauer mit Zubehör für Peristaltikpumpen zu gewährleisten
- Präzise extrudiert mit engen Toleranzen für hohe Wiederholbarkeit, Genauigkeit und Reproduzierbarkeit
- Weltweiter Marktführer bei der Auswahl an Rezepturen für weitestgehende chemische Kompatibilität
- Behördliche Zulassungen für Ihre spezielle Anwendung
- Immer auf Lager - die meisten Rezepturen und Größen sind noch am selben Tag lieferbar
Anwendungen: Generelle LaborverwendungMerkmale: Ungiftig, alterungsbeständig, nicht oxidierend, einfache Durchflussüberwachung, transparent
Die Gesamtlänge des E-Lab 06460 Verlängerungsschlauchs beträgt 100 Fuß (30 m). Das Vorgängermodell der Ismatec Verlängerungsschläuche war 10 m lang.
Für kundenspezifische Schlauchlängen und -konfigurationen kontaktieren Sie uns bitte. Wir können Ihnen den Schlauchtyp, die Länge und die Menge liefern, die Sie benötigen.
- Schlauch Außen-Ø:2,65 mm (0.103")
- Schlauch Innen-Ø:0,95 mm (0,037")
- Max. Druck:1,75 bar (25,3 psi)
- Max. temperature:74 °C (165 °F)
- Pump series:C/L
- Bezeichnung:Tygon E-Lab Verl.-Schlauch, 0,95mm, 100ft
- Seq:11
- Environmentally Preferable:
- Modell:06460-27
- Length per pack:30,4 m (100 ft.)
- Max. temperature (dynamic):40 °C (104 °F)
- Min. temperature (dynamic):0 °C (32 °F)
- Regulatory approvals:ADCF;EU Food 10/2011;FDA;Non-DEHP;Non-Phthalate;NSF-51;RoHS;USP
- Sterilisation method autoclave:Yes
- Sterilisation method EtO:Yes
- Sterilisation method gamma:No
- Min. temperature:–46 °C (–51 °F)
- Sterilisation:Autoclave, Ethylene Oxide
- Schlauchmaterial:Tygon® E-Lab (E-3603)
- VE:100 Feet
- C/L Masterflex Schlauchgröße:27
- Hose barb size:0,037"
Frequently Bought Together