About this item
Verbesserte Lebensdauer und Haltbarkeit der Pumpe – insbesondere unter Druck.
- Echte Masterflex®-Schläuche werden strengen Tests unterzogen, um optimale Leistung/Pumpenlebensdauer mit Peristaltikpumpenausrüstung zu gewährleisten
- Präzise extrudiert mit engen Toleranzen für hohe Wiederholbarkeit, Genauigkeit und Reproduzierbarkeit
- Weltmarktführer in einer Reihe von Formulierungen für umfassendste chemische Kompatibilität
- Kundenspezifische Längen und Konfigurationen für den einmaligen Gebrauch sind verfügbar, um Ausfallzeiten zu minimieren
- Behördliche Genehmigungen für Ihre individuelle Anwendung
- Immer auf Lager – die meisten Formulierungen und Größen sind für den Versand am selben Tag verfügbar
Masterflex® Chem-Durance® Bio Präzisions-Pumpenschläuche eignen sich für eine Vielzahl chemischer Anwendungen und reduzieren die Anzahl der benötigten Schlauchformulierungen. Die weichmacherfreie Fütterung mit glatten Bohrungen ist hydrophob und widersteht der Absorption/Adsorption von wässrigen Flüssigkeiten. Diese Schläuche eignen sich für Labor, pharmazeutische Verarbeitung und biotechnologische Anwendungen, entsprechen der USP-Klasse VI und sind FDA-konform. Die Schläuche können im Autoklav, durch Gammabestrahlung oder mit Ethylenoxid sterilisiert werden.
Für kundenspezifische Schlauchlängen und -konfigurationen kontaktieren Sie uns bitte. Wir können Ihnen den Schlauchtyp, die Länge und die Menge liefern, die Sie benötigen.
- Maximale Durchflussrate:4000 ml/min
- Schlauch Innen-Ø:6,40 mm (0,252")
- Max. Druck:2,7 bar (40 psi)
- Max. temperature:74 °C (165 °F)
- Pump series:I/P
- Bezeichnung:I/P® Präzisions-Pumpenschlauch, Chem-Durance® Bio, I/P 26; 50 ft
- Seq:01
- Environmentally Preferable:
- Modell:06442-26
- Length per pack:15,2 m (50 ft.)
- Max. temperature (dynamic):40 °C (104 °F)
- Min. temperature (dynamic):0 °C (32 °F)
- Regulatory approvals:FDA;Non-DEHP;RoHS;USP
- Sterilisation method autoclave:Yes
- Sterilisation method EtO:Yes
- Sterilisation method gamma:Yes
- Suction lift H₂O:8,8 m (29 ft.)
- Min. temperature:–60 °C (–71 °F)
- Max. vacuum:660 mm Hg (26" Hg)
- Sterilisation:Autoclave, Ethylene Oxide, Gamma Irradiation
- Garantie:Out of box
- Schlauchmaterial:Chem-Durance® Bio
- VE:50 Feet
- Hose barb size:0,25"
- I/P Masterflex tubing size:26