Die extrem geringe Aufsplitterung schützt die Reinheit der Flüssigkeit – ideal für empfindliche und kostspielige Fluide.
- Echte Masterflex®-Schläuche werden strengen Tests unterzogen, um optimale Leistung/Pumpenlebensdauer mit Peristaltikpumpenausrüstung zu gewährleisten
- Präzise extrudiert mit engen Toleranzen für hohe Wiederholbarkeit, Genauigkeit und Reproduzierbarkeit
- Weltmarktführer in einer Reihe von Formulierungen für umfassendste chemische Kompatibilität
- Kundenspezifische Längen und Konfigurationen für den einmaligen Gebrauch sind verfügbar, um Ausfallzeiten zu minimieren
- Behördliche Genehmigungen für Ihre individuelle Anwendung
- Immer auf Lager – die meisten Formulierungen und Größen sind für den Versand am selben Tag verfügbar
- Extreme Aufsplitterung erhält die Reinheit der Flüssigkeit und verlängert die Lebensdauer der Filter
Masterflex® PharmaPure® Präzisions-Pumpenschläuche zeichnen sich durch extrem geringe Aufsplitterung und geringe Auslaugbarkeit aus, um die Reinheit der Proben zu schützen. Diese Hochleistungsformulierung ist ungiftig und nicht hämolytisch und somit ideal für Steril-, Filtrations- und Zellmedienanwendungen. Wenig auslaugbare Stoffe und eine geringe Gasdurchlässigkeit bieten eine Schutzbarriere gegen Chemikalien, die die Schläuche beschädigen, während die Integrität Ihrer Flüssigkeit erhalten bleibt.
Für kundenspezifische Schlauchlängen und -konfigurationen kontaktieren Sie uns bitte. Wir können Ihnen den Schlauchtyp, die Länge und die Menge liefern, die Sie benötigen.
- Maximale Durchflussrate:13000 ml/min
- Schlauch Innen-Ø:12,70 mm (0,500")
- Max. Druck:1,4 bar (20 psi)
- Max. temperature:132 °C (270 °F)
- Pump series:I/P
- Bezeichnung:I/P® Präzisions-Pumpenschlauch, PharmaPure®, I/P 82; 25 ft
- Seq:03
- Environmentally Preferable:
- Modell:06435-82
- Length per pack:7,6 m (25 ft.)
- Max. temperature (dynamic):100 °C (212 °F)
- Min. temperature (dynamic):–20 °C (–4 °F)
- Regulatory approvals:European Pharmacopoeia;FDA;Non-DEHP;RoHS;USP
- Sterilisation method autoclave:Yes
- Sterilisation method EtO:Yes
- Sterilisation method gamma:Yes
- Suction lift H₂O:7 m (23 ft.)
- Min. temperature:–51 °C (–60 °F)
- Max. vacuum:510 mm Hg (20" Hg)
- Sterilisation:Autoclave, Ethylene Oxide, Gamma Irradiation up to 2,5 Mrad
- Garantie:Out of box
- Schlauchmaterial:PharmaPure®
- VE:25 Feet
- Hose barb size:0,5"
- I/P Masterflex tubing size:82