Masterflex® Microbore Transfer Tubing, Tygon® ND-100-80, 0.020" ID x 0.060" OD; 100 Ft
Catalog # MFLX06419-01
Supplier: Avantor Fluid Handling
About this item
Klare Formulierung zur leichteren Probenbetrachtung.
- Ideal für Allzweck-, Einweg- und erweiterte Flüssigkeitspassagen-Anwendungen
- Weltweit marktführend bei der Auswahl an Formulierungen für weitestgehende chemische Kompatibilität
- Kundenspezifische Längen und Konfigurationen für den Einmalgebrauch zur Minimierung von Ausfallzeiten verfügbar
- Behördliche Genehmigungen für Ihre spezielle Anwendung
- Immer auf Lager - die meisten Formulierungen und Größen sind noch am selben Tag lieferbar
Formulierung: Tygon ND-100-80Anwendungen: Allgemeine Verwendung im Labor und in der Pharmazie, insbesondere bei Präzisions-Einspritz- oder Dosieranwendungen. Auch sehr gut geeignet für Peristaltikpumpenanwendungen mit geringem Durchfluss.Merkmale: Extrem flexibel. Ungiftig; nicht pyrogen; biokompatibel. Kristallklar.Zertifizierungen: Harz entspricht USP Klasse VI Anforderungen.Temperaturbereich: -25 bis 185 °F (-31 bis 85 °C)Sterilisation: Autoklav, Ethylenoxid oder Gammabestrahlung.
- Schlauch Außen-Ø:1,52 mm (0,06")
- Schlauch Innen-Ø:0,51 mm (0,02")
- Wandstärke:0,508 mm
- Max. temperature:85 °C (185 °F)
- Farbe:Durchscheinend
- Bezeichnung:Microbore Transferschlauch, Tygon® ND-100-80, 0,020" ID x 0,060" AD; 100 Ft
- Länge:30,5 m
- Environmentally Preferable:
- Length per pack:30,5 m (100 ft.)
- Regulatory approvals:Non-DEHP;USP
- Sterilisation method autoclave:Yes
- Sterilisation method EtO:Yes
- Sterilisation method gamma:Yes
- Min. temperature:–31 °C (–25 °F)
- Clarity:Translucent
- Schlauchmaterial:Tygon® ND-100-80
- VE:100 Feet
Frequently Bought Together