Masterflex® I/P® Precision Pump Tubing, Tygon® E-Food, I/P 82; 50 ft
Katalognr. MFLX06418-82
Anbieter: Avantor Fluid Handling
CE certificate
Über diesen Artikel
Der bevorzugte Schlauch in der Lebensmittelindustrie.
- Echte Masterflex®-Schläuche werden strengen Tests unterzogen, um optimale Leistung/Pumpenlebensdauer mit Peristaltikpumpenausrüstung zu gewährleisten
- Präzise extrudiert mit engen Toleranzen für hohe Wiederholbarkeit, Genauigkeit und Reproduzierbarkeit
- Weltmarktführer in einer Reihe von Formulierungen für umfassendste chemische Kompatibilität
- Kundenspezifische Längen und Konfigurationen für den einmaligen Gebrauch sind verfügbar, um Ausfallzeiten zu minimieren
- Behördliche Genehmigungen für Ihre individuelle Anwendung
- Immer auf Lager – die meisten Formulierungen und Größen sind für den Versand am selben Tag verfügbar
- Glatte, porenfreie Innenbohrung verhindert das Einschließen von Partikeln und minimiert das Wachstum von Mikroorganismen
- I/P® 82 Schlauch hat einen 1/2“ (12,7 mm) Innendurchmesser
- Nimmt 1/2“-Schlauchnippel für Schlauchverbindungen auf
Masterflex® Tygon® E-Food Präzisions-Pumpenschläuche sind nicht benetzend, geruchlos, geschmacksneutral und ungiftig und damit ideal für die Lebensmittel- und Getränkeindustrie. Diese Schläuche widerstehen scharfen, alkalischen Reinigungsmitteln und gängigen Desinfektionsmitteln. Diese Schläuche sind ideal für Anwendungen in den Bereichen Lebensmittel und Getränke, Milch- und Molkereiprodukte und entsprechen den FDA-, EU Foods-, NSF- und 3-A-Normen für den Kontakt mit Lebensmitteln.
Für kundenspezifische Schlauchlängen und -konfigurationen kontaktieren Sie uns bitte. Wir können Ihnen den Schlauchtyp, die Länge und die Menge liefern, die Sie benötigen.
- Maximale Durchflussrate:13000 ml/min
- Schlauch Innen-Ø:12,70 mm (0,500")
- Max. Druck:1,4 bar (20 psi)
- Max. temperature:74 °C (165 °F)
- Pump series:I/P
- Bezeichnung:Tygon E-Food (B-44-4X) Schlauch, I/P 82, 50 ft.
- Seq:03
- Environmentally Preferable:
- Modell:06418-82
- Length per pack:15,2 m (50 ft.)
- Max. temperature (dynamic):40 °C (104 °F)
- Min. temperature (dynamic):0 °C (32 °F)
- Regulatory approvals:3A;ADCF;EU Food 10/2011;FDA;Non-DEHP;Non-Phthalate;NSF-51;RoHS
- Sterilisation method autoclave:Yes
- Sterilisation method EtO:Yes
- Sterilisation method gamma:No
- Suction lift H₂O:7 m (23 ft.)
- Min. temperature:–36 °C (–32 °F)
- Max. vacuum:510 mm Hg (20" Hg)
- Sterilisation:Autoclave, Ethylene Oxide
- Garantie:Out of box
- Schlauchmaterial:Tygon® E-Food (B-44-4X)
- VE:50 Feet
- Hose barb size:0,5"
- I/P Masterflex tubing size:82
Frequently Bought Together