Masterflex® I/P® Precision Pump Tubing, Tygon® E-Food, I/P 73; 50 ft
Catalog # MFLX06418-73
Anbieter: Avantor Fluid Handling
CE certificate
Über diesen Artikel
Der bevorzugte Schlauch in der Lebensmittelindustrie.
- Echte Masterflex®-Schläuche werden strengen Tests unterzogen, um optimale Leistung/Pumpenlebensdauer mit Peristaltikpumpenausrüstung zu gewährleisten
- Präzise extrudiert mit engen Toleranzen für hohe Wiederholbarkeit, Genauigkeit und Reproduzierbarkeit
- Weltmarktführer in einer Reihe von Formulierungen für umfassendste chemische Kompatibilität
- Kundenspezifische Längen und Konfigurationen für den einmaligen Gebrauch sind verfügbar, um Ausfallzeiten zu minimieren
- Behördliche Genehmigungen für Ihre individuelle Anwendung
- Immer auf Lager – die meisten Formulierungen und Größen sind für den Versand am selben Tag verfügbar
- Glatte, porenfreie Innenbohrung verhindert das Einschließen von Partikeln und minimiert das Wachstum von Mikroorganismen
- I/P® 73 Schlauch hat einen 3/8“ (9,5 mm) Innendurchmesser
- Nimmt 3/8“-Schlauchnippel für Schlauchverbindungen auf
Masterflex® Tygon® E-Food Präzisions-Pumpenschläuche sind nicht benetzend, geruchlos, geschmacksneutral und ungiftig und damit ideal für die Lebensmittel- und Getränkeindustrie. Diese Schläuche widerstehen scharfen, alkalischen Reinigungsmitteln und gängigen Desinfektionsmitteln. Diese Schläuche sind ideal für Anwendungen in den Bereichen Lebensmittel und Getränke, Milch- und Molkereiprodukte und entsprechen den FDA-, EU Foods-, NSF- und 3-A-Normen für den Kontakt mit Lebensmitteln.
Für kundenspezifische Schlauchlängen und -konfigurationen kontaktieren Sie uns bitte. Wir können Ihnen den Schlauchtyp, die Länge und die Menge liefern, die Sie benötigen.
- Maximale Durchflussrate:8000 ml/min
- Schlauch Innen-Ø:9,50 mm (0,374")
- Max. Druck:2,7 bar (40 psi)
- Max. temperature:74 °C (165 °F)
- Pump series:I/P
- Bezeichnung:Tygon E-Food (B-44-4X) Schlauch, I/P 73, 50 ft.
- Seq:02
- Environmentally Preferable:
- Modell:06418-73
- Length per pack:15,2 m (50 ft.)
- Max. temperature (dynamic):40 °C (104 °F)
- Min. temperature (dynamic):0 °C (32 °F)
- Regulatory approvals:3A;ADCF;EU Food 10/2011;FDA;Non-DEHP;Non-Phthalate;NSF-51;RoHS
- Sterilisation method autoclave:Yes
- Sterilisation method EtO:Yes
- Sterilisation method gamma:No
- Suction lift H₂O:8,8 m (29 ft.)
- Min. temperature:–36 °C (–32 °F)
- Max. vacuum:660 mm Hg (26" Hg)
- Sterilisation:Autoclave, Ethylene Oxide
- Garantie:1 year
- Schlauchmaterial:Tygon® E-Food (B-44-4X)
- VE:50 Feet
- Hose barb size:0,375"
- I/P Masterflex tubing size:73
Frequently Bought Together