Masterflex® L/S® High-Performance Precision Pump Tubing, Tygon® E-Food, L/S 15; 50 ft
Katalognr. MFLX06418-15
Anbieter: Avantor Fluid Handling
CE certificate
Über diesen Artikel
Speziell für die Handhabung von Lebensmitteln entwickelt.
- Original Masterflex®-Schläuche werden robusten Tests unterzogen, um eine optimale Leistung / Pumpenlebensdauer mit peristaltischen Pumpenanlagen zu gewährleisten
- Präzisionsextrusion mit engen Toleranzen für hohe Wiederholbarkeit, Genauigkeit und Reproduzierbarkeit
- Weltweit marktführend bei der Auswahl an Rezepturen für weitestgehende chemische Kompatibilität
- Kundenspezifische Längen und Konfigurationen für den Einmalgebrauch zur Minimierung von Ausfallzeiten erhältlich
- Behördliche Genehmigungen für Ihre spezielle Anwendung
- Immer auf Lager - die meisten Formulierungen und Größen sind noch am selben Tag lieferbar
- Einzigartige Verpackungsoptionen wie Pakete, Kisten und Spulen für kundenfreundliche Bestellung und Lieferung
- Schlauchgröße: L/S 15
Anwendungen: Verarbeitung oder Ausgabe von Nahrungsmitteln und Getränken
Merkmale: Nicht benetzend, geruchlos, geschmacksneutral, ungiftig, transparent
Für kundenspezifische Schlauchlängen und -konfigurationen kontaktieren Sie uns bitte. Wir können Ihnen den Schlauchtyp, die Länge und die Menge liefern, die Sie benötigen.
- Maximale Durchflussrate:1100 ml/min
- Schlauch Innen-Ø:4,80 mm (0,189")
- Max. Druck:2,7 bar (40 psi)
- Max. temperature:74 °C (165 °F)
- Pump series:L/S
- Bezeichnung:Tygon E-Food (B-44-4X) Schlauch, L/S 15, 50 ft.
- Seq:01
- Environmentally Preferable:
- Modell:06418-15
- Length per pack:15,2 m (50 ft.)
- Max. temperature (dynamic):40 °C (104 °F)
- Min. temperature (dynamic):0 °C (32 °F)
- Regulatory approvals:3A;ADCF;EU Food 10/2011;FDA;Non-DEHP;Non-Phthalate;NSF-51;RoHS
- Sterilisation method autoclave:Yes
- Sterilisation method EtO:Yes
- Sterilisation method gamma:No
- Suction lift H₂O:8,8 m (29 ft.)
- Min. temperature:–36 °C (–32 °F)
- Max. vacuum:660 mm Hg (26" Hg)
- Sterilisation:Autoclave, Ethylene Oxide
- Garantie:1 year
- Schlauchmaterial:Tygon® E-Food (B-44-4X)
- VE:50 Feet
- Hose barb size:0,1875"
- L/S Masterflex tubing size:15
Frequently Bought Together