Masterflex® Transferschlauch, Tygon® E-Lab (E-3603) 5/16" ID x 9/16“ AD; 50 Ft
Katalognr. MFLX06407-85
Anbieter: Avantor Fluid Handling
CE certificate
Über diesen Artikel
Geschmeidige Formulierung für Biegungen mit scharfem Radius.
- Ideal für Allzweck-, Einweg- und erweiterte Flüssigkeitspassagen-Anwendungen
- Weltweit marktführend bei der Auswahl an Formulierungen für weitestgehende chemische Kompatibilität
- Kundenspezifische Längen und Konfigurationen für den Einmalgebrauch zur Minimierung von Ausfallzeiten verfügbar
- Behördliche Genehmigungen für Ihre spezielle Anwendung
- Immer auf Lager - die meisten Formulierungen und Größen sind noch am selben Tag lieferbar
Dieser Schlauch ist ideal für allgemeine Laboranwendungen. Langlebig, altert und oxidiert nicht, passt sich eng an Glas und Metall an, lässt sich in kleinen Radien biegen und ist ungiftig. FDA konform und nach GMP hergestellt. Temperaturbereich beträgt -51 bis 165 °F (-46 bis 73 °C). Mit Ethylenoxid oder per Autoklav sterilisierbar
- Schlauch Außen-Ø:14,3 mm (0,5625")
- Schlauch Innen-Ø:8 mm (0,3125")
- Wandstärke:3,2 mm
- Max. Druck:2,1 bar (30 psi)
- Max. temperature:74 °C (165 °F)
- Farbe:Transparent
- Bezeichnung:Transferschlauch, Tygon® E-Lab (E-3603) 5/16" ID x 9/16“ AD; 50 Ft
- Länge:15,2 m
- Seq:28
- Environmentally Preferable:
- Modell:06407-85
- GMP compliant:Ja
- Length per pack:15,2 m (50 ft.)
- Regulatory approvals:ADCF;FDA;DEHP-frei; NSF-51;USP
- Sterilisation method autoclave:Ja
- Sterilisation method EtO:Ja
- Sterilisation method gamma:Nein
- Min. temperature:–46 °C (–51 °F)
- Working pressure:2,1 bar (30 psi)
- Clarity:Durchscheinend
- Schlauchmaterial:Tygon® E-Lab (E-3603)
- VE:50 Feet
Frequently Bought Together