Masterflex® Transferschlauch, Tygon® E-Lab (E-3603), 3/16" ID x 7/16" AD; 50 Ft
Catalog # MFLX06407-01
Supplier: Avantor Fluid Handling
About this item
Langlebiger Schlauch, ideal für allgemeine Anwendungen.
- Weltweit marktführend bei der Auswahl an Rezepturen für weitestgehende chemische Kompatibilität
Zusammensetzung: Tygon® E-3603
Anwendungen: Generelle Laborverwendung.
Eigenschaften: Langlebig, altert und oxidiert nicht, passt sich eng an Glas und Metall an, lässt sich in kleinen Radien biegen, ungiftig. Transparent.
Zertifizierungen: FDA-konform. Hergestellt gemäß GMP.
Temperaturbereich: -58 bis 165°F (–50 bis 74°C)
Sterilisation: Ethylenoxid oder Autoklav für 30 min bei 250 °F (121 °C), 15 psi. Nach dem Autoklavieren 2 bis 2-1/2 Stunden lang bei nicht mehr als 150 °F (66 °C) trocknen.
- Schlauch Außen-Ø:11,1 mm (0,4375")
- Schlauch Innen-Ø:4,8 mm (0,1875")
- Wandstärke:3,2 mm
- Max. Druck:4 bar (58 psi)
- Max. temperature:74 °C (165 °F)
- Farbe:Transparent
- Bezeichnung:Transferschlauch, Tygon® E-Lab (E-3603) 3/16" ID x 7/16“ AD; 50 Ft
- Länge:15,2 m
- Seq:08
- Environmentally Preferable:
- Modell:06407-01
- GMP compliant:Ja
- Length per pack:15,2 m (50 ft.)
- Regulatory approvals:ADCF;FDA;DEHP-frei; NSF-51;USP
- Sterilisation method autoclave:Ja
- Sterilisation method EtO:Ja
- Sterilisation method gamma:Nein
- Min. temperature:–46 °C (–51 °F)
- Garantie:1 Jahr
- Working pressure:4 bar (58 psi)
- Clarity:Durchscheinend
- Schlauchmaterial:Tygon® E-Lab (E-3603)
- VE:50 Feet
Frequently Bought Together