ContactUsLinkComponent
Masterflex® L/S® Precision Pump Tubing, Versilon™ A-60-G, L/S 16; 50 ft
Masterflex® L/S® Precision Pump Tubing, Versilon™ A-60-G, L/S 16; 50 ft
Catalog # MFLX06404-16
CE certificate
undefined
Masterflex® L/S® Precision Pump Tubing, Versilon™ A-60-G, L/S 16; 50 ft
Catalog # MFLX06404-16
CE certificate
About this item
Gut geeignet für Vakuum-/Druckanwendungen.
  • Original Masterflex®-Schläuche werden robusten Tests unterzogen, um eine optimale Leistung / Pumpenlebensdauer mit peristaltischen Pumpenanlagen zu gewährleisten
  • Präzisionsextrusion mit engen Toleranzen für hohe Wiederholbarkeit, Genauigkeit und Reproduzierbarkeit
  • Weltweit marktführend bei der Auswahl an Rezepturen für weitestgehende chemische Kompatibilität
  • Kundenspezifische Längen und Konfigurationen für den Einmalgebrauch zur Minimierung von Ausfallzeiten erhältlich
  • Behördliche Genehmigungen für Ihre spezielle Anwendung
  • Immer auf Lager - die meisten Formulierungen und Größen sind noch am selben Tag lieferbar
  • Einzigartige Verpackungsoptionen wie Pakete, Kisten und Spulen für kundenfreundliche Bestellung und Lieferung
  • Schlauchgröße: L/S 16
Anwendungen: Für Anwendungen, die eine hervorragende Beständigkeit gegen Chemikalien, Hitze, Ozon und ultraviolettes Licht (UV) erfordern
Merkmale: Nicht leitfähig, heißsiegelfähig, alterungsbeständig, nicht oxidierend, mit hervorragender Säure- und Alkalibeständigkeit, opak schwarz
Für kundenspezifische Schlauchlängen und -konfigurationen kontaktieren Sie uns bitte. Wir können Ihnen den Schlauchtyp, die Länge und die Menge liefern, die Sie benötigen.
  • Maximale Durchflussrate:
    480 ml/min
  • Schlauch Innen-Ø:
    3,10 mm (0,122")
  • Max. Druck:
    2,7 bar (40 psi)
  • Max. temperature:
    132 °C (270 °F)
  • Pump series:
    L/S
  • Bezeichnung:
    Tygon Schlauch A-60-G, L/S 16, 50 ft.
  • Seq:
    03
  • Environmentally Preferable:
  • Modell:
    06404-16
  • Length per pack:
    15,2 m (50 ft.)
  • Max. temperature (dynamic):
    100 °C (212 °F)
  • Min. temperature (dynamic):
    -20 °C (-4 °F)
  • Regulatory approvals:
    DEHP-frei; phthalatfrei, NSF-51;RoHS
  • Sterilisation method autoclave:
    Ja
  • Sterilisation method EtO:
    Ja
  • Sterilisation method gamma:
    Ja
  • Suction lift H₂O:
    8,8 m (29 ft.)
  • Min. temperature:
    –51 °C (–60 °F)
  • Max. vacuum:
    660 mm Hg (26" Hg)
  • Sterilisation:
    Autoklav, Ethylenoxid, Gammabestrahlung
  • Garantie:
    1 Jahr
  • Schlauchmaterial:
    Versilon™ A-60-G
  • VE:
    50 Feet
  • Hose barb size:
    0,125"
  • L/S Masterflex tubing size:
    16
Frequently Bought Together