ContactUsLinkComponent
Masterflex® Ismatec® Pumpenschlauch, Tygon® LMT-55, 0.38 mm ID; 33 ft
Masterflex® Ismatec® Pumpenschlauch, Tygon® LMT-55, 0.38 mm ID; 33 ft
Codice catalogo MFLX05502-14
Nome del fornitore:  Avantor Fluid Handling
undefined
Masterflex® Ismatec® Pumpenschlauch, Tygon® LMT-55, 0.38 mm ID; 33 ft
Codice catalogo MFLX05502-14
Nome del fornitore:  Avantor Fluid Handling
Informazioni su questo articolo
Kristallklar und flexibel und gleichzeitig langlebig und bruchfest.
  • Die Schläuche werden robusten Tests unterzogen, um eine optimale Leistung / Pumpenlebensdauer mit Zubehör für Peristaltikpumpen zu gewährleisten
  • Präzise extrudiert mit engen Toleranzen für hohe Wiederholbarkeit, Genauigkeit und Reproduzierbarkeit
  • Weltweiter Marktführer bei der Auswahl an Rezepturen für weitestgehende chemische Kompatibilität
  • Behördliche Zulassungen für Ihre spezielle Anwendung
  • Immer auf Lager - die meisten Rezepturen und Größen sind noch am selben Tag lieferbar
Entwickelt für den optimalen Betrieb Ihrer Ismatec-Pumpen. Anwendungen: Labor, Nahrung und Getränke, Biopharmazie, analytische Instrumente
Sterilisation per Autoklav oder Ethylenoxidgas.
Für kundenspezifische Schlauchlängen und -konfigurationen kontaktieren Sie uns bitte. Wir können Ihnen den Schlauchtyp, die Länge und die Menge liefern, die Sie benötigen.
  • Schlauch Außen-Ø:
    2,18 mm (0.085")
  • Schlauch Innen-Ø:
    0,38 mm (0,015")
  • Max. Druck:
    1,75 bar (25,3 psi)
  • Max. temperature:
    74 °C (165 °F)
  • Pump series:
    Ismatec®
  • Bezeichnung:
    Pumpenschlauch, Tygon® LMT-55, 0.38 mm ID; 33 ft
  • Environmentally Preferable:
  • Length per pack:
    10 m (33 ft.)
  • Max. temperature (dynamic):
    40 °C (104 °F)
  • Min. temperature (dynamic):
    0 °C (32 °F)
  • Regulatory approvals:
    EU Food 10/2011;DEHP-frei;phthalatfrei;RoHS;USP
  • Sterilisation method autoclave:
    Ja
  • Sterilisation method EtO:
    Ja
  • Sterilisation method gamma:
    Nein
  • Min. temperature:
    –46 °C (–51 °F)
  • Sterilisation:
    Autoklav, Ethylenoxid
  • Schlauchmaterial:
    Tygon® LMT-55
  • VE:
    33 Feet
  • Hose barb size:
    0,015"
  • Ismatec Masterflex tubing size:
    14
Frequently Bought Together