Schützen Sie Ihre lichtempfindlichen Proben.
- Original Masterflex®-Schläuche werden robusten Tests unterzogen, um eine optimale Leistung / Pumpenlebensdauer mit peristaltischen Pumpenanlagen zu gewährleisten
- Präzisionsextrusion mit engen Toleranzen für hohe Wiederholbarkeit, Genauigkeit und Reproduzierbarkeit
- Weltweit marktführend bei der Auswahl an Rezepturen für weitestgehende chemische Kompatibilität
- Kundenspezifische Längen und Konfigurationen für den Einmalgebrauch zur Minimierung von Ausfallzeiten erhältlich
- Behördliche Genehmigungen für Ihre spezielle Anwendung
- Immer auf Lager - die meisten Rezepturen und Größen können noch am selben Tag geliefert werden
Die Masterflex® PharMed® BPT-Präzisionspumpenschläuche sind für eine Lebensdauer von über 10,000 Stunden ausgelegt und reduzieren so die Ausfallzeiten. Diese Schläuche sind ideal für den Schutz empfindlicher Flüssigkeiten in biopharmazeutischen Anwendungen und Zell- und Gewebekulturen und entsprechen den USP-Klasse-VI- und FDA-Normen. Die undurchsichtige hellbraune Farbe ist gut für lichtempfindliche Proben geeignet.
Die Schläuche können im Autoklav, mit Gammastrahlen oder Ethylenoxid sterilisiert werden und eignen sich daher für Clean-in-Place- und Steam-in-Place-Reinigungs- und Sterilisationssysteme.
Die Spulen enthalten kontinuierliche Pumpschläuche, so dass Sie die benötigte Länge exakt abschneiden können und kein Abfall anfällt.
Für kundenspezifische Schlauchlängen und Konfigurationen kontaktieren Sie uns bitte. Wir können Ihnen die Art, Länge und Menge der Schläuche liefern, die Sie benötigen.
- Maximale Durchflussrate:4000 ml/min
- Schlauch Innen-Ø:6,40 mm (0,252")
- Max. Druck:2,7 bar (40 psi)
- Max. temperature:132 °C (270 °F)
- Pump series:I/P
- Bezeichnung:I/P® Präzisions-Pumpenschlauch, PharMed® BPT, I/P 26; 200 ft
- Seq:01
- Environmentally Preferable:
- Modell:95687-26
- Length per pack:60,9 m (200 ft.)
- Max. temperature (dynamic):100 °C (212 °F)
- Min. temperature (dynamic):–20 °C (–4 °F)
- Regulatory approvals:FDA;Non-DEHP;RoHS;USP
- Sterilisation method autoclave:Yes
- Sterilisation method EtO:Yes
- Sterilisation method gamma:Yes
- Suction lift H₂O:8,8 m (29 ft.)
- Min. temperature:–51 °C (–60 °F)
- Max. vacuum:660 mm Hg (26" Hg)
- Sterilisation:Autoclave, Ethylene Oxide, Gamma Irradiation up to 2,5 Mrad
- Garantie:Out of box
- Schlauchmaterial:PharMed® BPT
- VE:200 Feet
- Hose barb size:0,25"
- I/P Masterflex tubing size:26