Masterflex® I/P® Precision Pump Tubing, FDA-Compliant Viton®, I/P 26; 25 ft
Katalognr. MFLX96412-26
Anbieter: Avantor Fluid Handling
CE certificate
Über diesen Artikel
Sicheres Pumpen aggressiver Chemikalien.
- Echte Masterflex®-Schläuche werden strengen Tests unterzogen, um optimale Leistung/Pumpenlebensdauer mit Peristaltikpumpenausrüstung zu gewährleisten
- Präzise extrudiert mit engen Toleranzen für hohe Wiederholbarkeit, Genauigkeit und Reproduzierbarkeit
- Weltmarktführer in einer Reihe von Formulierungen für umfassendste chemische Kompatibilität
- Kundenspezifische Längen und Konfigurationen für den einmaligen Gebrauch sind verfügbar, um Ausfallzeiten zu minimieren
- Behördliche Genehmigungen für Ihre individuelle Anwendung
- Immer auf Lager – die meisten Formulierungen und Größen sind für den Versand am selben Tag verfügbar
Masterflex® FDA-konform Viton® Präzisions-Pumpenschläuche sind für eine verbesserte chemische Verträglichkeit bei erhöhten Temperaturen ausgelegt. Die Schläuche widerstehen den aggressivsten Chemikalien, wie z. B. ätzende Lösungsmittel sowie aliphatische und aromatische Kohlenwasserstoffe. Die äußerst geringe Gasdurchlässigkeit erhält die Integrität der Flüssigkeit und schützt gleichzeitig den Anwender und die Umwelt. Ideal für Anwendungen, bei denen FDA-Konformität und hervorragende chemische Verträglichkeit erforderlich sind.
Für kundenspezifische Schlauchlängen und -konfigurationen kontaktieren Sie uns bitte. Wir können Ihnen den Schlauchtyp, die Länge und die Menge liefern, die Sie benötigen.
- Maximale Durchflussrate:4000 ml/min
- Schlauch Innen-Ø:6,40 mm (0,252")
- Max. Druck:2,06 bar (30 psi)
- Max. temperature:205 °C (400 °F)
- Pump series:I/P
- Bezeichnung:I/P® Präzisions-Pumpenschlauch, FDA-konform Viton®, I/P 26; 25 ft
- Seq:01
- Environmentally Preferable:
- Modell:96412-26
- Length per pack:7,6 m (25 ft.)
- Max. temperature (dynamic):150 °C (302 °F)
- Min. temperature (dynamic):0 °C (32 °F)
- Regulatory approvals:ADCF;FDA
- Sterilisation method autoclave:No
- Sterilisation method EtO:No
- Sterilisation method gamma:No
- Suction lift H₂O:8,8 m (29 ft.)
- Min. temperature:–32 °C (–25 °F)
- Max. vacuum:660 mm Hg (26" Hg)
- Sterilisation:Sterilization is not recommended
- Garantie:Out of box
- Schlauchmaterial:Viton® FDA-compliant
- VE:25 Feet
- Hose barb size:0,25"
- I/P Masterflex tubing size:26
Frequently Bought Together