ContactUsLinkComponent
Masterflex® Transferschlauch, Kynar Flex™ 2750 PVDF, 5/8" ID x 3/4" AD; 50 ft
Masterflex® Transferschlauch, Kynar Flex™ 2750 PVDF, 5/8" ID x 3/4" AD; 50 ft
Catalog # MFLX95100-19
undefined
Masterflex® Transferschlauch, Kynar Flex™ 2750 PVDF, 5/8" ID x 3/4" AD; 50 ft
Catalog # MFLX95100-19
About this item
Hervorragende Chemikalienbeständigkeit und UV-Stabilität.
  • Ideal für Allzweck-, Einweg- und erweiterte Flüssigkeitspassagen-Anwendungen
  • Weltweit marktführend bei der Auswahl an Formulierungen für weitestgehende chemische Kompatibilität
  • Kundenspezifische Längen und Konfigurationen für den Einmalgebrauch zur minimiert von Ausfallzeiten verfügbar
  • Behördliche Genehmigungen für Ihre spezielle Anwendung
  • Schlauchgröße: 5/8" ID x 3/4" OD
Anwendungen: Hohe Reinheit und Temperatur, UV-empfindlicher oder aggressiver chemischer Flüssigkeitstransfer.
Eigenschaften: Hervorragende chemische Beständigkeit, niedriger TOC, diese starren Schläuche eignen sich gut für Kompressions- und eingegossene Anschlüsse und Adapter. Durchscheinend.
Zertifizierung: FDA konforme (21 CFR 177.2600), erfüllt die Anforderungen der USP-Klasse VI, hergestellt nach cGMP-Richtlinien.
Temperaturbereich: -40 bis 275 °F (-40 bis 135 °C)
Sterilisation: Gammasterilisation oder Ethylenoxid.
  • Schlauch Außen-Ø:
    19,05 mm (0,75")
  • Schlauch Innen-Ø:
    15,875 mm (0,625")
  • Wandstärke:
    1,588 mm
  • Max. Druck:
    6 bar (87 psi)
  • Max. temperature:
    135 °C (275 °F)
  • Farbe:
    Durchscheinend
  • Bezeichnung:
    Transferschlauch, Kynar Flex™ 2750 PVDF, 5/8" ID x 3/4" AD; 50 ft
  • Länge:
    15,24 m
  • Seq:
    09
  • Environmentally Preferable:
  • Modell:
    95100-19
  • Biegeradius:
    127 mm (5")
  • GMP compliant:
    Ja
  • Length per pack:
    15,24 m (50 ft.)
  • Regulatory approvals:
    FDA;USP
  • Sterilisation method EtO:
    Ja
  • Sterilisation method gamma:
    Ja
  • Min. temperature:
    –40 °C (–40 °F)
  • Garantie:
    Fabrikationsfehler
  • Working pressure:
    6 bar (87 psi)
  • Clarity:
    Durchscheinend
  • Schlauchmaterial:
    Kynar Flex™ 2750 PVDF
  • VE:
    50 Feet
Frequently Bought Together