Masterflex® Transferschlauch, Kynar Flex™ 2750 PVDF, 1/8" ID x 1/4" AD; 50 ft
MFLX95100-11
Hervorragende Chemikalienbeständigkeit und UV-Stabilität.
- Ideal für Allzweck-, Einweg- und erweiterte Flüssigkeitspassagen-Anwendungen
- Weltweit marktführend bei der Auswahl an Formulierungen für weitestgehende chemische Kompatibilität
- Kundenspezifische Längen und Konfigurationen für den Einmalgebrauch zur minimiert von Ausfallzeiten verfügbar
- Behördliche Genehmigungen für Ihre spezielle Anwendung
- Schlauchgröße: 1/8" ID x 1/4" OD
Anwendungen: Hohe Reinheit und Temperatur, UV-empfindlicher oder aggressiver chemischer Flüssigkeitstransfer.
Eigenschaften: Hervorragende chemische Beständigkeit, niedriger TOC, diese starren Schläuche eignen sich gut für Kompressions- und eingegossene Anschlüsse und Adapter. Durchscheinend.
Zertifizierung: FDA konforme (21 CFR 177.2600), erfüllt die Anforderungen der USP-Klasse VI, hergestellt nach cGMP-Richtlinien.
Temperaturbereich: -40 bis 275 °F (-40 bis 135 °C)
Sterilisation: Gammasterilisation oder Ethylenoxid.
- Schlauch Außen-Ø:6,35 mm (0,25")
- Schlauch Innen-Ø:3,175 mm (0,125")
- Wandstärke:1,588 mm
- Max. Druck:17,93 bar (260 psi)
- Max. temperature:135 °C (275 °F)
- Farbe:Durchscheinend
- Bezeichnung:Transferschlauch, Kynar Flex™ 2750 PVDF, 1/8" ID x 1/4" AD; 50 ft
- Länge:15,24 m
- Seq:04
- Environmentally Preferable:
- Modell:95100-11
- Biegeradius:12,7 mm (0,5")
- GMP compliant:Ja
- Length per pack:15,24 m (50 ft.)
- Regulatory approvals:FDA;USP
- Sterilisation method EtO:Ja
- Sterilisation method gamma:Ja
- Min. temperature:–40 °C (–40 °F)
- Garantie:Fabrikationsfehler
- Working pressure:17,93 bar (260 psi)
- Clarity:Durchscheinend
- Schlauchmaterial:Kynar Flex™ 2750 PVDF
- VE:50 Feet
Frequently Bought Together