ContactUsLinkComponent
Masterflex® Ismatec® Pumpenschlauch, Tygon® S3™ E-LFL, 2.06 mm ID; 100 ft
Masterflex® Ismatec® Pumpenschlauch, Tygon® S3™ E-LFL, 2.06 mm ID; 100 ft
Catalog # MFLX06449-42
undefined
Masterflex® Ismatec® Pumpenschlauch, Tygon® S3™ E-LFL, 2.06 mm ID; 100 ft
Catalog # MFLX06449-42
About this item
Die längste Lebensdauer aller Tygon®-Formulierungen.
  • Die Schläuche werden robusten Tests unterzogen, um eine optimale Leistung / Pumpenlebensdauer mit Zubehör für Peristaltikpumpen zu gewährleisten
  • Präzise extrudiert mit engen Toleranzen für hohe Wiederholbarkeit, Genauigkeit und Reproduzierbarkeit
  • Weltweiter Marktführer bei der Auswahl an Rezepturen für weitestgehende chemische Kompatibilität
  • Behördliche Zulassungen für Ihre spezielle Anwendung
  • Immer auf Lager - die meisten Rezepturen und Größen sind noch am selben Tag lieferbar
  • Schlauch-Innendurchmesser: 2,06 mm
Anwendungen: Generelle LaborverwendungMerkmale: Langlebig, altert und oxidiert nicht, passt sich eng an Glas und Metall an, lässt sich in kleinen Radien biegen, ungiftig, transparent
Für kundenspezifische Schlauchlängen und -konfigurationen kontaktieren Sie uns bitte. Wir können Ihnen den Schlauchtyp, die Länge und die Menge liefern, die Sie benötigen.
  • Maximale Durchflussrate:
    45 ml/min
  • Schlauch Außen-Ø:
    3,76 mm (0.147")
  • Schlauch Innen-Ø:
    2,06 mm (0,081")
  • Max. Druck:
    1,75 bar (25,3 psi)
  • Max. temperature:
    74 °C (165 °F)
  • Pump series:
    C/L
  • Bezeichnung:
    Tygon E-LFL Verlängerungsschlauch, 2,06mm ID, 100 ft/Pk
  • Environmentally Preferable:
  • Length per pack:
    30,4 m (100 ft.)
  • Max. temperature (dynamic):
    40 °C (104 °F)
  • Min. temperature (dynamic):
    0 °C (32 °F)
  • Regulatory approvals:
    ADCF;EU-Food 10/2011;Europäisches Arzneibuch;FDA;DEHP-frei;RoHS;USP
  • Sterilisation method autoclave:
    Ja
  • Sterilisation method EtO:
    Ja
  • Sterilisation method gamma:
    Nein
  • Min. temperature:
    –46 °C (–51 °F)
  • Sterilisation:
    Autoklav, Ethylenoxid
  • Schlauchmaterial:
    Tygon® S3™ E-LFL
  • VE:
    100 Feet
  • C/L Masterflex Schlauchgröße:
    42
  • Hose barb size:
    0,081"
Frequently Bought Together