Informazioni su questo articolo
Stellen Sie die optimale Leistung Ihrer Masterflex® B/T-Serien Pumpe sicher.
- Echte Masterflex®-Schläuche werden strengen Tests unterzogen, um optimale Leistung / Pumpenlebensdauer mit Peristaltikpumpenausrüstung zu gewährleisten
- Präzise extrudiert mit engen Toleranzen für hohe Wiederholbarkeit, Genauigkeit und Reproduzierbarkeit
- Weltmarktführer in einer Reihe von Formulierungen für umfassendste chemische Kompatibilität
- Kundenspezifische Längen und Konfigurationen für den einmaligen Gebrauch sind verfügbar, um Ausfallzeiten zu minimieren
- Behördliche Genehmigungen für Ihre individuelle Anwendung
- Immer auf Lager – die meisten Formulierungen und Größen sind für den Versand am selben Tag verfügbar
- Zu den einzigartigen Verpackungsoptionen gehören Packungen, Kisten und Spulen für eine kundenfreundliche Bestellung und Lieferung
- Ungiftig und nicht hämolytisch mit ausgezeichneter Biokompatibilität
- Lange Lebensdauer; pumpt bei kontinuierlichem Druck von bis zu 40 psi
- Geringe extrahierbare Bestandteile und geringe Gasdurchlässigkeit
- Erfüllt die Kriterien der USP-Klasse VI und ist FDA-konform
- Hochleistungs-Pumpschläuche für anspruchsvolle Anwendungen
- B/T 91 Schläuche haben 3/4“ (19 mm) Innendurchmesser
- Nimmt 3/ 4“-Schlauchnippel für Schlauchverbindungen auf
- In einer Länge von 10 ft erhältlich
Anwendungsmöglichkeiten:
Für Säuren, Laugen, Druck, Vakuum und besonders für viskose und sterile Flüssigkeiten geeignet.
Nicht für organische Lösungsmittel geeignet.Physikalische
Eigenschaften:
Material auf PVC-Basis mit Weichmacher.
Festes (starres) Material.
Transparent, klar.
Temperaturbereich:
(statisch): -46 bis 74°C (-51 bis 165F)
(dynamisch): 0 bis 40°C (32 bis 104F)
Entspricht Klassifizierungen:
USP Klasse VI
Europäischen Arzneibuch (EP 3.2.9)
FDA 21 CFR 175.300;
EU Food
Reach-konform (DEHP-frei),
RoHS-konform,
ADCF-konform
Anwendungen: Labor-, pharmazeutische Verarbeitungs- und biotechnologische Anwendungen für Pumpenleitungen. Zell- und Gewebekulturarbeiten und pharmazeutische Anwendungen. Auch für lichtempfindliche Proben geeignet.
Sterilisation: EtO, Autoklav
Diese neuen Masterflex B/T-Schläuche der Größen 87 und 91 sind optimiert, um eine bessere Leistung bei Anwendungen mit höherem Druck zu bieten. Jede Schlauchgröße wird mit extrem engen Toleranzen hergestellt, die zu unseren B/T-Pumpenköpfen passen. Diese engen Toleranzen gewährleisten einen genauen, wiederholbaren Durchfluss und eine lange Lebensdauer der Schläuche. Außerdem zeigen die PerfectPosition-Schlauchhaltemarkierungen (auf den meisten Schlauchformulierungen zu finden) die beste Platzierung des Schlauchs im Pumpenkopf an. Wählen Sie aus einer Vielzahl von Schlauchformulierungen, um eine optimale Leistung in den anspruchsvollsten Anwendungen zu ermöglichen.
- Maximale Durchflussrate:42000 ml/min
- Schlauch Innen-Ø:19,00 mm (0,748")
- Max. Druck:2,06 bar (30 psi)
- Max. temperature:74 °C (165 °F)
- Pump series:B/T
- Bezeichnung:Tygon E-LFL Pumpenschläuche, B/T 91, 10'
- Seq:02
- Environmentally Preferable:
- Modell:06440-91
- Length per pack:3 m (10 ft.)
- Max. temperature (dynamic):40 °C (104 °F)
- Min. temperature (dynamic):0 °C (32 °F)
- Regulatory approvals:ADCF;EU Food 10/2011;European Pharmacopoeia;FDA;Non-DEHP;RoHS;USP
- Sterilisation method autoclave:Yes
- Sterilisation method EtO:Yes
- Sterilisation method gamma:No
- Suction lift H₂O:8,8 m (29 ft.)
- Min. temperature:–46 °C (–51 °F)
- Max. vacuum:660 mm Hg (26" Hg)
- Sterilisation:Autoclave, Ethylene Oxide
- Schlauchmaterial:Tygon® S3™ E-LFL
- VE:10 Feet
- B/T Masterflex Schlauchgröße:91
- Hose barb size:0,75"