About this item
Lange Pumpenlebensdauer mit überragender Flexibilität reduziert Ausfallzeiten und Schäden am Schlauch.
- Echte Masterflex®-Schläuche werden strengen Tests unterzogen, um optimale Leistung/Pumpenlebensdauer mit Peristaltikpumpenausrüstung zu gewährleisten
- Präzise extrudiert mit engen Toleranzen für hohe Wiederholbarkeit, Genauigkeit und Reproduzierbarkeit
- Weltmarktführer in einer Reihe von Formulierungen für umfassendste chemische Kompatibilität
- Kundenspezifische Längen und Konfigurationen für den einmaligen Gebrauch sind verfügbar, um Ausfallzeiten zu minimieren
- Behördliche Genehmigungen für Ihre individuelle Anwendung
- Immer auf Lager – die meisten Formulierungen und Größen sind für den Versand am selben Tag verfügbar
- Extrem niedrige Aufsplitterung verringert die Verunreinigung von Fluiden
Masterflex® Tygon® E-FLF Präzisions-Pumpenschläuche haben eine DEHP-freie Formulierung, die speziell für eine noch längere Lebensdauer der Pumpen bei hervorragender Flexibilität entwickelt wurde. Diese Schläuche zeichnen sich durch eine geringe Partikelfreisetzung aus und sind frei von Phthalaten und BPA, wodurch die Reinheit der Flüssigkeiten geschützt wird. Diese Schläuche sind ideal für Lebensmittel- Kosmetik- und Pharmaanwendungen und sind FDA-konform und der USP-Klasse VI und EU Lebensmittel-Normen.
Für kundenspezifische Schlauchlängen und -konfigurationen kontaktieren Sie uns bitte. Wir können Ihnen den Schlauchtyp, die Länge und die Menge liefern, die Sie benötigen.
- Maximale Durchflussrate:4000 ml/min
- Schlauch Innen-Ø:6,40 mm (0,252")
- Max. Druck:2,7 bar (40 psi)
- Max. temperature:74 °C (165 °F)
- Pump series:I/P
- Bezeichnung:Tygon E-LFL Pumpenschläuche, I/P 26, 25 ft.
- Seq:01
- Environmentally Preferable:
- Modell:06440-26
- Length per pack:7,6 m (25 ft.)
- Max. temperature (dynamic):40 °C (104 °F)
- Min. temperature (dynamic):0 °C (32 °F)
- Regulatory approvals:ADCF;EU Food 10/2011;European Pharmacopoeia;FDA;Non-DEHP;RoHS;USP
- Sterilisation method autoclave:Yes
- Sterilisation method EtO:Yes
- Sterilisation method gamma:No
- Suction lift H₂O:8,8 m (29 ft.)
- Min. temperature:–46 °C (–51 °F)
- Max. vacuum:660 mm Hg (26" Hg)
- Sterilisation:Autoclave, Ethylene Oxide
- Schlauchmaterial:Tygon® S3™ E-LFL
- VE:25 Feet
- Hose barb size:0,25"
- I/P Masterflex tubing size:26