ContactUsLinkComponent
Masterflex® L/S® High-Performance Precision Pump Tubing, Tygon® S3™ E-LFL , L/S 24; 25 ft
Masterflex® L/S® High-Performance Precision Pump Tubing, Tygon® S3™ E-LFL , L/S 24; 25 ft
N° de catalogue MFLX06440-24
Fournisseur:  Avantor Fluid Handling
CE certificate
undefined
Masterflex® L/S® High-Performance Precision Pump Tubing, Tygon® S3™ E-LFL , L/S 24; 25 ft
N° de catalogue MFLX06440-24
Fournisseur:  Avantor Fluid Handling
CE certificate
À propos de cet article
Die längste Lebensdauer aller Tygon®-Formulierungen.
  • Original Masterflex®-Schläuche werden robusten Tests unterzogen, um eine optimale Leistung / Pumpenlebensdauer mit peristaltischen Pumpenanlagen zu gewährleisten
  • Präzisionsextrusion mit engen Toleranzen für hohe Wiederholbarkeit, Genauigkeit und Reproduzierbarkeit
  • Weltweit marktführend bei der Auswahl an Rezepturen für weitestgehende chemische Kompatibilität
  • Kundenspezifische Längen und Konfigurationen für den Einmalgebrauch zur Minimierung von Ausfallzeiten erhältlich
  • Behördliche Genehmigungen für Ihre spezielle Anwendung
  • Immer auf Lager - die meisten Formulierungen und Größen sind noch am selben Tag lieferbar
  • Einzigartige Verpackungsoptionen wie Pakete, Kisten und Spulen für kundenfreundliche Bestellung und Lieferung
Anwendungen: Generelle Laborverwendung
Merkmale: Langlebig, altert und oxidiert nicht, passt sich eng an Glas und Metall an, lässt sich in kleinen Radien biegen, ungiftig, transparent
Für kundenspezifische Schlauchlängen und -konfigurationen kontaktieren Sie uns bitte. Wir können Ihnen den Schlauchtyp, die Länge und die Menge liefern, die Sie benötigen.
  • Maximale Durchflussrate:
    1800 ml/min
  • Schlauch Innen-Ø:
    6,40 mm (0,252")
  • Max. Druck:
    2,7 bar (40 psi)
  • Max. temperature:
    74 °C (165 °F)
  • Pump series:
    L/S
  • Bezeichnung:
    Tygon E-LFL Pumpenschläuche, L/S 24, 25 ft.
  • Seq:
    02
  • Environmentally Preferable:
  • Modell:
    06440-24
  • Length per pack:
    7,6 m (25 ft.)
  • Max. temperature (dynamic):
    40 °C (104 °F)
  • Min. temperature (dynamic):
    0 °C (32 °F)
  • Regulatory approvals:
    ADCF;EU Food 10/2011;European Pharmacopoeia;FDA;Non-DEHP;RoHS;USP
  • Sterilisation method autoclave:
    Yes
  • Sterilisation method EtO:
    Yes
  • Sterilisation method gamma:
    No
  • Suction lift H₂O:
    8,8 m (29 ft.)
  • Min. temperature:
    –46 °C (–51 °F)
  • Max. vacuum:
    660 mm Hg (26" Hg)
  • Sterilisation:
    Autoclave, Ethylene Oxide
  • Schlauchmaterial:
    Tygon® S3™ E-LFL
  • VE:
    25 Feet
  • Hose barb size:
    0,25"
  • L/S Masterflex tubing size:
    24
Frequently Bought Together