Masterflex® I/P® Precision Pump Tubing, C-Flex® ULTRA, I/P 82; 25 ft
Katalognr. MFLX06434-82
Anbieter: Avantor Fluid Handling
CE certificate
Über diesen Artikel
Höchste Leistung für ultrareine Anwendungen.
- Echte Masterflex®-Schläuche werden strengen Tests unterzogen, um optimale Leistung/Pumpenlebensdauer mit Peristaltikpumpenausrüstung zu gewährleisten
- Präzise extrudiert mit engen Toleranzen für hohe Wiederholbarkeit, Genauigkeit und Reproduzierbarkeit
- Weltmarktführer in einer Reihe von Formulierungen für umfassendste chemische Kompatibilität
- Kundenspezifische Längen und Konfigurationen für den einmaligen Gebrauch sind verfügbar, um Ausfallzeiten zu minimieren
- Behördliche Genehmigungen für Ihre individuelle Anwendung
- Immer auf Lager – die meisten Formulierungen und Größen sind für den Versand am selben Tag verfügbar
- Längste Pumpendauer aller C-Flex®-Formulierungen
Masterflex® C-Flex® ULTRA Präzisions-Pumpenschläuche zeichnen sich durch eine extrem geringe Spallation und eine glatte Innenoberfläche aus, die Rückstände reduziert und die Reinheit der Flüssigkeit aufrechterhält. Diese Schläuche behalten ihre Flexibilität über einen weiten Temperaturbereich. Heißversiegelbar und schweißbar, C-Flex ULTRA-Schläuche sind ideal für Einwegsysteme, pharmazeutische und hochreine Anwendungen.
Für kundenspezifische Schlauchlängen und -konfigurationen kontaktieren Sie uns bitte. Wir können Ihnen den Schlauchtyp, die Länge und die Menge liefern, die Sie benötigen.
- Maximale Durchflussrate:13000 ml/min
- Schlauch Innen-Ø:12,70 mm (0,500")
- Max. Druck:1,4 bar (20 psi)
- Max. temperature:121 °C (250 °F)
- Pump series:I/P
- Bezeichnung:I/P® Präzisions-Pumpenschlauch, C-Flex® ULTRA, I/P 82; 25 ft
- Seq:03
- Environmentally Preferable:
- Modell:06434-82
- Length per pack:7,6 m (25 ft.)
- Max. temperature (dynamic):100 °C (212 °F)
- Min. temperature (dynamic):–40 °C (–40 °F)
- Regulatory approvals:ADCF;European Pharmacopoeia;Non-DEHP;RoHS;USP
- Sterilisation method autoclave:Yes
- Sterilisation method EtO:Yes
- Sterilisation method gamma:Yes
- Suction lift H₂O:7 m (23 ft.)
- Min. temperature:–45 °C (–50 °F)
- Max. vacuum:510 mm Hg (20" Hg)
- Schlauchmaterial:C-Flex® ULTRA
- VE:25 Feet
- Hose barb size:0,5"
- I/P Masterflex tubing size:82
Frequently Bought Together