Masterflex® Sanitär-Endkappe, ³/₄" Mini, ADCF PP; 10/Pck, Avantor®
Catalog # MFLX31515-93
Supplier: Avantor Fluid Handling
CE certificate
About this item
Enthält Konformitätszertifikat!
- Repackaged in an ISO 9001 facility in an ISO Class 7 Cleanroom
- Animal derivative component free
- Meet USP Class IV requirements
- Sterilisable vis gamma irradiation
Diese Sanitärarmaturen eignen sich perfekt für den Übergang von Hygiene-Klemmverbindungen zu Dichtungen oder Schlauchnippel für flexible Schläuche. Alle Adapter verfügen über eine gerundete Strömungsoberfläche, die auf 15 Mikrometer Ra kontrolliert wird, um einen gleichmäßigen, ununterbrochenen Fluss zu gewährleisten - und um Partikelansammlungen zu verhindern. Im Strömungsweg gibt es keine scharfen Kanten, was die Reinigung sehr vereinfacht. Diese Adapter bestehen aus Polypropylen ohne tierische Zusatzstoffe, bieten eine gute chemische Beständigkeit und können durch Gammabestrahlung sterilisiert werden. Material entspricht den Vorgaben der USP-Klasse VI.
Delivery: Enthält Konformitätszertifikat.
- Verbindungstyp:Sanitär x Endkappe
- Flow pattern:Straight
- Sanitary clamp size (Port 1):3/4"
- Bezeichnung:Sanitär-Endkappe, 3/4" Mini, ADCF PP; 10/Pck
- Seq:02
- Environmentally Preferable:
- Sterilisation:Ethylenoxid (ETO) oder Gammabestrahlung
- VE:10
- Fitting material:Zertifiziertes ADCF-Polypropylen
- Sanitary gasket size:3/4"
Sanitary Caps
Product Information
Frequently Bought Together