Über diesen Artikel
Entwickelt für den optimalen Betrieb Ihrer Ismatec-Pumpen.
- Präzise extrudiert mit engen Toleranzen für hohe Wiederholbarkeit, Genauigkeit und Reproduzierbarkeit
- Weltweiter Marktführer bei der Auswahl an Rezepturen für weitestgehende chemische Kompatibilität
- Kundenspezifische Längen und Konfigurationen für den Einmalgebrauch zur Minimierung von Ausfallzeiten stehen zu Verfügung
- Behördliche Zulassungen für Ihre spezielle Anwendung
- Immer auf Lager—die meisten Rezepturen und Größen können noch am selben Tag geliefert werden
- Widersteht Ozon und UV-Licht — kein Brechen, Dehnen oder Verhärten
- Lange Haltbarkeit, Hervorragende Ermüdungsfestigkeit dank seiner Flexibilität
Um Ihr Ismatec®-Pumpensystem zu vervollständigen, bestellen Sie farbkodierte Drei-Stopp- und Verlängerungsschläuche. Schläuche gibt es in verschiedenen Zusammensetzungen für fast jede Pumpenanwendung.
Drei vormontierte Schlauchstopper sorgen für zwei Abschnitte - wenn ein Schlauchabschnitt ermüdet, ist ein neuer Abschnitt einsatzbereit. Die Anschläge der Drei-Stopp-Schläuche sind entsprechend der Schlauch-ID farblich gekennzeichnet. Verwenden Sie Dreistopp-Schläuche mit allen Ismatec® Minikartuschen-Pumpen und -Pumpenköpfen. Minikartuschen widerstehen Drücken bis zu 22 psi.
Der Tygon® Schlauch für Kraftstoff und Schmiermittel ist gegen Ozon und UV-Licht, Rissbildung, Dehnen und Aushärten beständig. Es eignet sich besonders für Anwendungen mit Aceton, Methylethylketon (MEK) und anderen hochaggressiven Chemikalien. Er hat ein gelbes Aussehen, einen Temperaturbereich von -70 bis 52 °C und eine Haltbarkeit von etwa 1000 Stunden bei 100 U/min.
Die Gesamtlänge des Tygon® Stoppschlauchs für Kraftstoff und Schmiermittel F-4040-A der Serie 95715 beträgt 16“ (406 mm). Das Vorgängermodell des Stoppschlauchs von Ismatec® war 400 mm lang.
Verlängerungsschläuche können unter „Zubehör“ bestellt werden. Wenn Sie Hilfe bei der Auswahl Ihrer Schlauchzusammensetzung benötigen, kontaktieren Sie bitte unsere Anwendungsspezialisten.
- Schlauch Innen-Ø:0,25 mm
- Bezeichnung:Pumpenschlauch, 3-Stopp, Tygon® Kraft- und Schmierstoffe, 0.25 mm ID; 12/PCK
- Länge:406 mm
- Seq:01
- Environmentally Preferable:
- Modell:95715-12
- Regulatory approvals:ADCF;Non-DEHP;RoHS
- Tubes per pack:12
- Series:Similar to SC0286-AI
- Schlauchmaterial:Tygon® Fuel and Lubricant
- VE:12
- Farbcodierte Stopps:Orange/Blue